Merck
W236217
Sigma-Aldrich
デカナール
greener alternative
natural, ≥97%, FG
別名:
カプリンアルデヒド, デシルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8CHO
CAS番号:
分子量:
156.27
FEMA番号:
2362
Beilstein:
1362530
EC Number:
欧州評議会番号:
98c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.010
NACRES:
NA.21
官能:
orange; citrus; floral; waxy; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
Cocos nucifera
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
tree nuts
由来生物
Cocos nucifera
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
~0.15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
tree nuts
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
orange; citrus; floral; waxy; sweet
SMILES記法
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デカナールは、オレンジジュースや牛肉に含まれる揮発性風味化合物の1つです。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”と“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。バイオベースのナチュラルステートメントを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • (14)C-Isotope Use to Quantify Covalent Reactions between Flavor Compounds and β-Lactoglobulin.: This article details a method using C-14 isotopes to track the covalent bonding of Decanal to proteins like β-Lactoglobulin, providing a new approach to understanding flavor compound interactions, essential for food science research (Shepelev and Reineccius, 2024).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W236217-1KG-K:
W236217-BULK-K:
W236217-25G:
W236217-VAR-K:
W236217-BULK:
W236217-100G:
W236217-25G-K:
W236217-100G-K:
W236217-SAMPLE:
W236217-1KG:
W236217-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of solid-phase microextraction analysis for headspace flavor compounds of orange juice
Jia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(7), 2744-2747 (1998)
K Hör et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(1), 21-25 (2001-02-15)
Based on (2)H/(1)H ratio measurements of commercial synthetic and "natural" references, the recently developed on-line gas chromatography pyrolysis isotope ratio mass spectrometry (HRGC-P-IRMS) technique was used to determine the delta(2)H(SMOW) values of the flavor compounds decanal, linalool, and linalyl acetate
M S Wright et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 38(9), 1215-1223 (2000-03-29)
The fungi Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus produce a potent class of hepatocarcinogens known as aflatoxins. Corn-derived volatile compounds have been previously found to affect growth and aflatoxin production in A. flavus. In this study, the effects on A. parasiticus
R W G Van Willige et al.
Food additives and contaminants, 20(1), 84-91 (2003-01-10)
The influence of flavour absorption by low-density polyethylene (LDPE), polycarbonate (PC) and polyethylene terephthalate (PET) on taste perception of a model solution containing seven flavour compounds and orange juice in glass bottles was studied with and without pieces of the
Xuetong Fan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(26), 7622-7626 (2002-12-12)
Consumption of salsas and dishes containing cilantro has been linked to several recent outbreaks of food-borne illness due to contamination with human pathogens. Ionizing irradiation can effectively eliminate food-borne pathogens from various vegetables including cilantro. However, the effect of irradiation