Merck
W203211
Sigma-Aldrich
アリルヘキサノアート
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
カプロン酸アリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
156.22
FEMA番号:
2032
EC Number:
欧州評議会番号:
2181
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.244
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
75-76 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fruity; ethereal; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
InChI Key
RCSBILYQLVXLJG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサン酸アリルは、パイナップルの香味を有する揮発性香味剤です。本化合物はベイクドポテトおよびキノコ類で自然に含まれています。ヘキサン酸アリルは、チューインガム、飴、および焼成製品の香味剤として使用されます。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W203211-1KG-K:
W203211-100G-K:
W203211-25G:
W203211-SAMPLE:
W203211-100G:
W203211-4KG-K:
W203211-1KG:
W203211-25G-K:
W203211-VAR-K:
W203211-SAMPLE-K:
W203211-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 91-91 (1997)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 923-923 (2012)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 91-91 (1997)
C Daniels et al.
Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 112(8), 1523-1530 (2001-07-19)
The aim of the study was to determine how odor processing is altered in patients with unilateral supratentorial brain tumors. Olfactory event-related potentials (OERPs) were evaluated in 10 patients with unilateral brain tumors of the frontal or temporal lobe in
Robust dismissal of a claim on chemical sensitisation.
D Brahams
Lancet (London, England), 339(8788), 297-297 (1992-02-01)