About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
680 °F
expl. lim.
7.5 %
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
banana; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 段階的なイソアミルアルコールの供給により、固体発酵による酢酸イソアミル生産量が増加:この研究では、固体発酵中にイソアミルアルコールを段階的に供給することで酢酸イソアミル生産の向上を追求し、バイオテクノロジーへの応用の可能性を強調しています(Sainz-Mellado et al., 2023)。
- メタボロミクスに基づくココナッツウォータービネガーの風味と栄養価の特性評価:この研究では、代謝物解析を用いてココナッツウォータービネガーの風味と栄養価を特徴づけ、酢酸イソアミルを主要な風味化合物として特定し、食品化学におけるその重要性を強調しています(Xu et al., 2022)。
- Saccharomyces cerevisiae で発現させた海洋性 Candida parapsilosis エステラーゼによる風味エステルのグリーン合成:本試験では、イソアミルアセテートなどのエステル類の環境にやさしい合成法を調査し、海洋由来のエステラーゼを Saccharomyces cerevisiae で発現させ、エステル生産への環境にやさしいアプローチを実証しました(Xue et al., 2020)。
- 包括的な二次元ガスクロマトグラフィー-飛行時間型質量分析法を用いた、地理的起源に基づく強い香りのタイプの白酒(蒸留酒)の分類のための非標的および標的メタボロミクス戦略:この論文では、高度なメタボロミクス技術を用いて、地理的起源に基づいて白酒を分類し、風味プロファイルの重要なマーカーとして酢酸イソアミルを特定しています(Song et al., 2020)。
- 真菌の香り遺伝子 ATF1 が昆虫媒介による酵母細胞の分散を促進:この研究では、イソアミルアセテートの生成における ATF1 遺伝子の役割が特定され、これにより、媒介昆虫を引き寄せることで酵母細胞の分散が促進され、微生物生態学と香気化合物の生成に関する洞察が得られました(Christiaens et al., 2014)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W205508-800G:
W205508-9KG-K:4548173282329
W205508-4KG-K:4548173282282
W205508-BULK-K:
W205508-4KG:
W205508-1KG-K:4548173282268
W205508-8KG:
W205508-SAMPLE:
W205508-SAMPLE-K:
W205508-1KG:
W205508-9KG:
W205508-VAR-K:
W205508-20KG-K:4548173282305
W205508-20KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック