Merck
242284
Sigma-Aldrich
アニリン
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
Aminobenzene, Benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NH2
CAS番号:
分子量:
93.13
Beilstein:
605631
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39030407
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.22 (185 °C, vs air)
蒸気圧
0.7 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
1139 °F
expl. lim.
11 %
不純物
Hydrocarbons, passes test
Nitrobenzene, passes test (lim. ~0.001%)
≤0.01% chlorobenzene
強熱残分
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アニリンは、3-クロロ-N-フェニル-ピリジン-2-アミン、(Z)- メチル3-(フェニルアミノ)ブト-2-エノエート、2-ヨード-N-フェニルベンズアミド、2,4-ジクロロキノリンおよびN-(2-プロピニル)アニリンなどの有機中間体の合成における反応物として使用される場合がある芳香族第一級アミンです。
生物化学的/生理学的作用
アニリンの急性毒性には、in vivoでの4-ヒドロキシアニリンへの活性化およびヘモグロビンへの付加体生成が関与しています。赤血球では、この作用により鉄が遊離してメトヘモグロビンが蓄積し、溶血性貧血および脾臓の炎症の原因となります。アニリンを長期間投与した場合、脾臓での腫瘍形成がしばしば認められます。
物性
保存中に赤褐色に変色しますが、純度に影響はありません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242284-5ML:4548173308289
242284-250ML:4548173307534
242284-500G:4548173123042
242284-4X100ML:4548173956572
242284-VAR:
242284-BULK:
242284-100G:4548173123035
242284-1L:4548173307527
242284-100ML:4548173307510
242284-5G:4548173123059
242284-500ML:4548173307329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Tetrasubstituted 1H-Pyrazoles by Coppermediated
Coupling of Enaminones with Nitriles
Suri M and Glorius F
Organic Syntheses, 91, 211-220 (2014)
Synthesis of Quinolines by Electrophilic Cyclization of N-(2-Alkynyl)Anilines: 3-Iodo-4-Phenylquinoline
Chen Y, et al
Organic Syntheses, 89, 294-306 (2012)
Synthesis of caboline
He l, et al
Organic Syntheses, 93, 272-285 (2016)
Potassium tert-Butoxide Mediated Synthesis of
Phenanthridinone
Bhakuni BS, et al
Organic Syntheses, 90, 164-173 (2013)
The application of fast scan cyclic voltammetry. Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions.
Yang H and Bard AJ.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 339(1), 423-449 (1992)