Merck
248614
Sigma-Aldrich
過硫酸アンモニウム
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
AP, APS, PER, ペルオキシ二硫酸アンモニウム, ペルオキソ二硫酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2S2O8
CAS番号:
分子量:
228.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
chunks or granules
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
7.9 (vs air)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
chunks or granules
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% insolubles
≤0.04 meq/g Titr. acid
強熱残分
≤0.05%
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
微量陰イオン
Cl- and ClO4-: ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES記法
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI Key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過硫酸アンモニウムは、さまざまな化学変換用に容易に入手できる酸化剤であり、化学工業では漂白剤としても使用されます。
アプリケーション
過硫酸アンモニウムは、以下の無溶媒酸化のための酸化試薬として使用できます。A
  • 水性媒体中で第一級および第二級アルコールから対応するカルボニル化合物へ。
  • チオールからジスルフィドへ。
アクリロニトリルとイタコン酸の共重合を開始するための開始剤としても使用できます。
アクリルアミド重合反応の触媒として作用します。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248614-VAR:
248614-2.5KG:4548173934013
248614-4X2.5KG:
248614-5G:4548173934037
248614-BULK:
248614-500G:4548173934020
248614-100G:4548173934006
248614-12KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アニリン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
アニリン
William H Thiel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1218, 187-199 (2014-10-17)
After a decade of work to address cellular uptake, the principal obstacle to RNAi-based therapeutics, there is now well-deserved, renewed optimism about RNAi-based drugs. Phase I and II studies have shown safe, strong, and durable-gene knockdown (80-90%, lasting for a
Electrical conductivity response of polypyrrole to acetone vapor: effect of dopant anions and interaction mechanisms.
Ruangchuay L, et al.
Synthetic Metals, 140(1), 15-21 (2004)
S Pino et al.
Clinical chemistry, 42(2), 239-243 (1996-02-01)
The chloric acid method is most commonly used to obtain accurate and reproducible measurements of iodine and remove interfering substances. Unfortunately chloric acid is a potential hazard, requiring an explosion-proof hood, among other precautions. We have developed a simple, convenient
Solid state deoximation with ammonium persulfate-silica gel: Regeneration of carbonyl compounds using microwaves.
Varma RS and Meshram HM.
Tetrahedron Letters, 38(31), 5427-5428 (1997)
J M Brewer
Science (New York, N.Y.), 156(3772), 256-257 (1967-04-14)
Ammonium persulfate, a common polymerizing agent for acrylamide gels, can inactivate yeast enolase and produce increased electrophoretic heterogeneity during disc electrophoresis in gels containing 8M urea. The use of riboflavin and light for polymerization or thioglycolate for removal of the