Merck
215589
Sigma-Aldrich
過硫酸アンモニウム
reagent grade, 98%
別名:
AP, APS, PER, ペルオキシ二硫酸アンモニウム, ペルオキソ二硫酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2S2O8
CAS番号:
分子量:
228.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38030421
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
7.9 (vs air)
アッセイ
98%
形状
crystalline powder
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
SMILES記法
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI Key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アクリルアミド重合反応の触媒として作用します。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215589-3KG:
215589-BULK:
215589-2.5KG:4548173957326
215589-VAR:
215589-100G:4548173957319
215589-500G:4548173957333
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro Transcription (IVT) and tRNA Binding Assay.
Schoenfelder SMK.
Bio-protocol, 4(18) (2014)
J M Brewer
Science (New York, N.Y.), 156(3772), 256-257 (1967-04-14)
Ammonium persulfate, a common polymerizing agent for acrylamide gels, can inactivate yeast enolase and produce increased electrophoretic heterogeneity during disc electrophoresis in gels containing 8M urea. The use of riboflavin and light for polymerization or thioglycolate for removal of the
S Pino et al.
Clinical chemistry, 42(2), 239-243 (1996-02-01)
The chloric acid method is most commonly used to obtain accurate and reproducible measurements of iodine and remove interfering substances. Unfortunately chloric acid is a potential hazard, requiring an explosion-proof hood, among other precautions. We have developed a simple, convenient
Electrical conductivity response of polypyrrole to acetone vapor: effect of dopant anions and interaction mechanisms.
Ruangchuay L, et al.
Synthetic Metals, 140(1), 15-21 (2004)
T Simonsson et al.
Nucleic acids research, 26(5), 1167-1172 (1998-04-04)
The c-myc oncogene is one of the most commonly malfunctioning genes in human cancers, and is an attractive target for anti-gene therapy. Although synthetic oligonucleotides designed to silence c-myc expression via one of its major control elements function well in