Merck
86262
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ブテン
≥95.0% (GC)
別名:
β-イソアミレン, アミレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
1361353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.4 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
expl. lim.
8.7 %
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
密度
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChI Key
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル-2-ブテンは、三置換オレフィンです。ゲストとして機能し、自己集合ベンゾフェノンビス-尿素大環状分子と共に、安定な固体のホスト-ゲスト複合体を形成します。2-メチル-2-ブテンの光酸化における活性塩素の影響が研究されています。Na-ZSM-5ゼオライトの内部フレームワーク上に吸着された2-メチル-2-ブテンの光増感酸化反応が研究されています。2-メチル-2-ブテンのオゾンとの気相反応が研究されています。3-メチルチオフェンの担持リン酸上の2-メチル-2-ブテンとの液相アルキル化の動力学が報告されています。
2-メチル-2-ブテンは、紫外線照射を受けて、トリメチレンオキシドの形成を引き起こします。
アプリケーション
2-メチル-2-ブテンは、キャリブレーション用の硝酸過酸化アセチルの前駆体として使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86262-1L-F:
86262-VAR-F:
86262-50ML-F:
86262-BULK-F:
86262-250ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetics and mechanism of liquid-phase alkylation of 3-methylthiophene with 2-methyl-2-butene over a solid phosphoric acid.
Belliere V, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 64(3), 254-261 (2006)
Light-catalyzed organic reactions. I. The reaction of carbonyl compounds with 2-methyl-2-butene in the presence of ultraviolet light
Buchi G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76, 4327-4331 (1954)
Light-catalyzed organic reactions. I. The reaction of carbonyl compounds with 2-methyl-2-butene in the presence of ultraviolet light
Buchi G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76, 4327-4331 (1954)
Gas-phase reaction of ozone with 2-methyl-2-butene: Dicarbonyl formation from Criegee biradicals.
Grosjean D.
Environmental Science & Technology, 24(9), 1428-1432 (1990)
Mehdi Nabi et al.
Journal of AOAC International, 103(5), 1243-1249 (2020-11-27)
A simple, rapid, selective and sensitive sample preparation and derivatization method was performed for determination of bromate ions in water by means of dispersive liquid-liquid extraction (DLLE) by gas chromatography-electron capture detection (GC-ECD). This method is based on 2-methyl-2-butene derivatization