Merck
111260
Sigma-Aldrich
トランス-2-ペンテン
99%
別名:
(E)-2-Pentene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
1718795
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39010208
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
8.17 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
37 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
密度
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC\C=C\C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI Key
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-2-ペンテンは、その光化学的消費と対応するオゾン形成能の点で重要な反応種です
アプリケーション
trans-2-ペンテンは、減衰法によるOHレベルの算出のために使用されてきました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
111260-10G:
111260-VAR:
111260-5G:
111260-1G:
111260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Anwar H Khan et al.
Journal of environmental sciences (China), 23(1), 60-64 (2011-04-12)
Night-time OH levels have been determined for UK urban surface environments using two methods, the decay and steady state approximation methods. Measurement data from the UK National Environmental Technology Centre archive for four urban sites (Bristol, Harwell, London Eltham and
Shao Min et al.
Environmental science & technology, 45(2), 514-519 (2010-12-07)
Stringent air-quality control measures were implemented for the 2008 Beijing Olympic Games. This large-scale manmade experiment provided an opportunity to evaluate the effectiveness of measures to reduce the reactivity of hydrocarbons (HCs) from emission sources, which is important for ground-level