Merck
68522
Sigma-Aldrich
trans-4-Methyl-2-pentene
technical, ≥90% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1719115
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.392
密度
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
InChI Key
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
68522-50ML:
68522-10ML:
68522-VAR:
68522-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)