Merck
111775
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-pentene, mixture of cis and trans
98%
別名:
1,2,3-Trimethylpropene, 2-Ethyl-2-butene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(CH3)=CHCH3
CAS番号:
分子量:
84.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
密度
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI Key
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
アプリケーション
3-Methyl-2-pentene (mixture of cis and trans) is used in the study of photosensitized oxidation of trialkylalkenes in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111775-25G:
111775-5G:
111775-VAR:
111775-BULK:
111775-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yu-Zhe Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(12), 4676-4681 (2005-06-04)
Photosensitized oxidation of trialkylalkenes 2-methyl-2-pentene (1), 1-methylcyclohexene (2), trans-3-methyl-2-pentene (3), cis-3-methyl-2-pentene (4), and 2-methyl-2-butene (5) included in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites was investigated. The zeolite samples having adsorbed the alkenes were suspended in isooctane, and the sensitizer, tetraphenylporphyrin