Merck
152463
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ブタノール
ReagentPlus®, 99%
別名:
tert-アミルアルコール, tert-ペンタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1361351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
819 °F
expl. lim.
9 %
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル-2‐ブタノールはペンタノールの異性体です。2-メチル-2‐ブタノールのさまざまな物理的性質(静比誘電率、粘性、密度、超音波緩和および誘電緩和)が、広範囲の温度で評価されています。水溶液からフルフラールを抽出する溶媒としての能力が試験されています。溶媒非存在下で市販のパラジウム系触媒に触媒された、MBYと水素との三相反応の速度論的パラメータが記載されています。
アプリケーション
2-メチル-2‐ブタノール(tert-アミルアルコール、t-アミルOH、MBY)は、アバチン [2,2,2-トリブロモエタノール]を溶解する溶媒として使用されており、これは免疫組織化学研究で麻酔薬として使用されていました。(E)-2-(2-(3-エトキシ-3-オキソプロプ-1-エニル)-6-フルオロフェニル)酢酸の調製に使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.9 °F - closed cup
引火点(℃)
20.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
152463-1L:
152463-BULK:
152463-2L:
152463-500ML:
152463-18L:
152463-250ML:
152463-VAR:
152463-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ternary and Binary LLE Measurements for Solvent (4-Methyl-2-pentanone and 2-Methyl-2-butanol)+ Furfural+ Water between 298 and 401K.
Ma?nnisto? M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 61(2), 903-911 (2016)
Molecular association and dynamics in n-pentanol and 2-methyl-2-butanol: Ultrasonic, dielectric and viscosity studies at various temperatures.
D'Aprano A, et al.
Molecular Physics, 55(2), 475-488 (1985)
Surya Pandey et al.
Nature protocols, 15(4), 1459-1483 (2020-02-23)
The immune system operates at the scale of the whole organism in mammals. We currently lack experimental approaches to systematically track and study organism-wide molecular processes in mice. Here we describe an integrated toolkit for measuring gene expression in whole
General kinetic modeling of the selective hydrogenation of 2-methyl-3-butyn-2-ol over a commercial palladium-based catalyst.
Vernuccio S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(46), 11543-11551 (2015)
Changyong Tang et al.
STAR protocols, 2(1), 100374-100374 (2021-03-09)
Adult neurogenesis, a process of generating newborn neurons from adult neural stem cells, is required for brain homeostasis, cognition, and affective behaviors. Deciphering the molecular mechanisms underlying adult neurogenesis will provide valuable insights into the functional integrity of the adult