Merck
240486
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ブタノール
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
tert-アミルアルコール, tert-ペンタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1361351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
12 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
819 °F
expl. lim.
9 %
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル-2-ブタノールは立体障害のあるアルコールです。
アプリケーション
2-メチル-2-ブタノールは、以下のプロセスで溶媒として使用される可能性があります:
  • パラジウム(II)触媒によるフェニル酢酸のオルト-C–Hオレフィン化。
  • ロジウム触媒によるN-ピバロイルインドールのC7位置における直接C-H官能化。
また、濃塩酸との反応による2-クロロ-2-メチルブタンの調製にも使用される可能性があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.9 °F - closed cup
引火点(℃)
20.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240486-1L:
240486-5ML:
240486-100ML:
240486-BULK:
240486-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
General kinetic modeling of the selective hydrogenation of 2-methyl-3-butyn-2-ol over a commercial palladium-based catalyst.
Vernuccio S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(46), 11543-11551 (2015)
Yoon Ju Cho et al.
Laboratory animal research, 27(3), 197-203 (2011-10-15)
Tribromoethanol (2,2,2-tribromoethanol, TBE) is a popular injectable anesthetic agent used in mice in Korea. Our goal was to assess the risks associated with side effects (lesions) in the abdominal cavity, especially at high doses. To understand the underlying pathophysiological changes
?-tert-alkylation of ketones: 2-tert-pentylcyclopentanone
Organic Syntheses, 62, 95-95 (1984)
Rhodium?Catalyzed Regioselective C7?Functionalization of N?Pivaloylindoles.
Xu L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(1), 321-325 (2016)
Ternary and Binary LLE Measurements for Solvent (4-Methyl-2-pentanone and 2-Methyl-2-butanol)+ Furfural+ Water between 298 and 401K.
Ma?nnisto? M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 61(2), 903-911 (2016)