Merck
T48402
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリブロモエタノール
97%
別名:
トリブロモエチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br3CCH2OH
CAS番号:
分子量:
282.76
Beilstein:
1733249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
92-93 °C/10 mmHg (lit.)
mp
73-79 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H3Br3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI Key
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,2-トリブロモメタノールはげっ歯類の麻酔剤として一般的に使用されます。
アプリケーション
2,2,2-トリブロモメタノールはポリ(メタクリル酸メチル) およびポリ(n-アクリル酸ブチル)への α-ヒドロキシル基導入のための官能性開始剤として使用することが可能です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T48402-25G:
T48402-5G:
T48402-BULK:
T48402-500G:
T48402-VAR:
T48402-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficacy of Tribromoethanol.
Papaioannou VE & Fox JG
Laboratory Animal Science, 43(2) (1993)
Xiangjie Sun et al.
Journal of virology, 90(23), 10936-10944 (2016-09-30)
Avian influenza A H7 viruses have caused multiple outbreaks in domestic poultry throughout North America, resulting in occasional infections of humans in close contact with affected birds. In early 2016, the presence of H7N8 highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses
Emilio P Mottillo et al.
Molecular metabolism, 6(6), 471-481 (2017-06-06)
Fibroblast growth factor 21 (FGF21) shows great potential for the treatment of obesity and type 2 diabetes, as its long-acting analogue reduces body weight and improves lipid profiles of participants in clinical studies; however, the intracellular mechanisms mediating these effects
R J Scott Lacombe et al.
Journal of lipid research, 58(10), 2071-2081 (2017-07-12)
DHA (22:6n-3) may be derived from two dietary sources, preformed dietary DHA or through synthesis from α-linolenic acid (ALA; 18:3n-3). However, conventional methods cannot distinguish between DHA derived from either source without the use of costly labeled tracers. In the
Chanyoung Song et al.
Nature communications, 10(1), 3745-3745 (2019-08-23)
The low response rate of current cancer immunotherapy suggests the presence of few antigen-specific T cells and a high number of immunosuppressive factors in tumor microenvironment (TME). Here, we develop a syringeable immunomodulatory multidomain nanogel (iGel) that overcomes the limitation