アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(NC2CCCCC2)nc(n1)-n3nc(C)cc3C
InChI
1S/C16H23N5/c1-11-10-15(18-14-7-5-4-6-8-14)19-16(17-11)21-13(3)9-12(2)20-21/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,17,18,19)
InChI Key
USEMRPYUFJNFQN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- メラニン生成に対する阻害作用の検討
- 腸間膜動脈セグメントにおける小コンダクタンスカリウムチャネル3(SK3)の活性化因子として
- マウス海馬ニューロンHT-22細胞におけるカルシウム活性化カリウム(SK)チャネルの活性化に
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5493-5MG:
C5493-25MG:
C5493-BULK:
C5493-VAR:
C5493-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to calcium channels for your research needs.