Merck
P0503
Sigma-Aldrich
O-ホスホリルエタノールアミン
別名:
O-ホスホエタノールアミン, O-ホスホコールアミン, コラミンリン酸, リン酸二水素2-アミノエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OPO3H2
CAS番号:
分子量:
141.06
Beilstein:
1758916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
形状
powder
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChI Key
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
O-ホスホリルエタノールアミンは以下の用途に用いられています:
  • 形質転換ヒト肝上皮(THLE)-2細胞やTHLE-3細胞を培養する際の補助培地として、LHC-8培地に添加
  • C反応性タンパク質(CRP)結合ショ糖浮遊法に
  • リン酸モノエステルを陰イオン交換クロマトグラフィー(AEC)画分とインキュベートし、ホスファターゼ活性の検出に
  • 洗浄済ビーズに添加してホスホリルエタノールアミン(Pet)結合セファロースカラムを準備し、Mutant CRPのクロマト精製に
生物化学的/生理学的作用
ホスホリルエタノールアミンは、リン脂質代謝に関与します。脱分極刺激によって、その放出が刺激される場合があります。ホスホリルエタノールアミン濃度の低下は、アルツハイマー病やハンチントン病で見られます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P0503-500G:
P0503-25G:
P0503-VAR:
P0503-5G:
P0503-1G:
2005055:
P0503-10MG:
P0503-100G:
P0503-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The phosphocholine-binding pocket on C-reactive protein is necessary for initial protection of mice against pneumococcal infection
Gang TB, et al.
Test, jbc-M112 (2012)
Phosphoethanolamine-complexed C-reactive protein: a pharmacological-like macromolecule that binds to native low-density lipoprotein in human serum
Singh SK, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 394(1-2), 94-98 (2008)
Phosphoethanolamine and ethanolamine are decreased in Alzheimer's disease and Huntington's disease
Ellison David W, et al.
Brain Research, 417(2), 389-392 (1987)
Margaret N Holme et al.
Nature nanotechnology, 7(8), 536-543 (2012-06-12)
Atherosclerosis results in the narrowing of arterial blood vessels and this causes significant changes in the endogenous shear stress between healthy and constricted arteries. Nanocontainers that can release drugs locally with such rheological changes can be very useful. Here, we
Lin Zhu et al.
ACS nano, 6(4), 3491-3498 (2012-03-14)
A novel "smart" multifunctional drug delivery system was successfully developed to respond to the up-regulated matrix metalloprotease 2 (MMP2) in the tumor microenvironment and improve cancer cell-specific delivery of loaded drugs. The system represents a surface-functionalized liposomal nanocarrier, for which