Merck
T5391
Sigma-Aldrich
アポトランスフェリン ヒト
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture, ≥98%
別名:
シデロフィリン, ヒトトランスフェリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
分子量
76-81 kDa
濃度
~25 mM
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV and HBsAg, source material tested negative
iron, essentially free
溶解性
H2O: 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒト由来アポトランスフェリン(aTF)は、鉄を補充できますし、また、培地中に存在する遊離鉄と結合させて使用できます。さらに、哺乳類細胞中へと鉄を運ぶためにも使用できます。
アプリケーション
ヒト由来アポトランスフェリンは、以下のサプリメントとして使用されています:
  • ヒト副腎皮質癌細胞を培養するためのダルベッコ改変イーグル培地/HamF12(DMEM/F-12)′
  • マウス由来の神経前駆体細胞を培養するためのDMEM/F-12
  • ブタ卵巣からの前胞状卵胞を培養するための回収用培地NCSU23
生物化学的/生理学的作用
アポトランスフェリン(aTF)は内在性鉄キレーターであり、遊離鉄を捕捉して有毒な活性酸素種(ROS)の形成を予防することで宿主内で保護作用を発揮します。サラセミアに対する治療効果を示します。鉄の放出後、受容体に結合したアポトランスフェリンは、リソソームに運ばれて分解されるかわりに、細胞表面に到達します。細胞表面は中性pHで、それによりアポトランスフェリンの受容体からの放出が促進され、そこでも循環して他の鉄に結合して、細胞への鉄の送達を再度行います。
その他情報
非ヘム鉄輸送タンパク質
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T5391-10MG:
T5391-VAR:
T5391-10MG-PW:
T5391-BULK:
T5391-10MG-IR:
T5391-PH:
T5391PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hiroshi Kawabata
Free radical biology & medicine, 133, 46-54 (2018-07-04)
In vertebrates, transferrin (Tf) safely delivers iron through circulation to cells. Tf-bound iron is incorporated through Tf receptor (TfR) 1-mediated endocytosis. TfR1 can mediate cellular uptake of both Tf and H-ferritin, an iron storage protein. New World arenaviruses, which cause
Miwako Yamamiya et al.
Biochemical and biophysical research communications, 513(4), 841-845 (2019-04-21)
Microglia are central nervous system-resident immune cells that play a crucial role in brain development by interacting with neural precursor cells (NPCs). It has been reported that microglia regulate the number of NPC by phagocytosis, inducing apoptosis, and promoting proliferation.
Ji Wu et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 24(9), 419-424 (2007-07-20)
There has been controversy over the role of FSH in the regulation of preantral follicle development. LH is a survival and differentiation factor that increases oocyte maturation in FSH-supplemented cultures of mouse preantral follicles. However, little information exists on the
Chirosree Bandyopadhyay et al.
Tissue barriers, 9(4), 1940741-1940741 (2021-08-18)
Deficits in gastrointestinal (GI) paracellular permeability has been implicated in etiology of Inflammatory Bowel Disease (IBD), and E-cadherin, a key component of the epithelial junctional complex, has been implicated in both barrier function and IBD. We have previously described antibodies
Miwako Yamamiya et al.
Biochemical and biophysical research communications, 513(4), 841-845 (2019-04-21)
Microglia are central nervous system-resident immune cells that play a crucial role in brain development by interacting with neural precursor cells (NPCs). It has been reported that microglia regulate the number of NPC by phagocytosis, inducing apoptosis, and promoting proliferation.
資料
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.