Merck
T3309
Sigma-Aldrich
トランスフェリン ヒト
≥98%
別名:
シデロフィリン, 部分飽和
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
鉄含有量
300-600 ppm
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
不純物
≤1.0 EU/mg endotoxin
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランスフェリンは80 kDaの血清糖タンパク質で、その半減期は8~10日です。この遺伝子はヒト染色体の3q22.1.に位置します。トランスフェリンは肝細胞で発現します。
アプリケーション
トランフェリンは以下の用途に使用されています:
  • 表皮性幹細胞の単離と細胞増殖
  • トランスフェリン取り込みに対する複合治療の効果の研究
  • トランスフェリン取り込みと共焦点イメージング
生物化学的/生理学的作用
トランスフェリンはヒトリンパ球の増殖を促進することが示されています。この効果は存在する鉄のレベルに直接比例します。
トランスフェリンは鉄の赤血球組織系および末梢組織への移動を促進します。この遺伝子の変異は無トランスフェリン血症に関連します。トランスフェリンは胎児の発達に必要です。トランスフェリンは非免疫原性であり、トランフェリン複合薬剤は心毒性や薬剤耐性を抑制します。
アナリシスノート
アガロ-スゲル電気泳動によって精製
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T3309-BULK:
T3309-1G:
T3309-VAR:
T3309-100MG:
T3309-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Non-invasive in vivo imaging of near infrared-labeled transferrin in breast cancer cells and tumors using fluorescence lifetime FRET
Abe K, et al.
PLoS ONE, 8(11), e80269-e80269 (2013)
A Djeha et al.
British journal of haematology, 80(2), 235-241 (1992-02-01)
The effect of different forms of iron and iron-binding proteins on the proliferative response of human lymphocytes to phytohaemagglutinin (PHA) has been studied. Transferrin enhanced proliferation, the effect being proportional to the degree of iron saturation up to 100%, but
Severe hypochromic microcytic anemia in a patient with congenital atransferrinemia
Shamsian BS, et al.
Pediatric Hematology and Oncology, 26(5), 356-362 (2009)
TFRC (transferrin receptor (p90, CD71))
Dorak MT
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)
Influence of tobacco smoking on transferrin sialylation during pregnancy in smoking and non-smoking women with iron deficiency
Wrzesniak M, et al.
Environmental Toxicology and Pharmacology, 46, 95-102 (2016)