Merck
T1147
Sigma-Aldrich
アポトランスフェリン ヒト
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
シデロフィリン, ヒトトランスフェリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
由来生物
human plasma
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
形状
powder
分子量
76-81 kDa
濃度
~25 mM
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
HIV and HBsAg, source material tested negative
≤0.005% iron
溶解性
H2O: 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TF(7018)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヒト由来アポトランスフェリンは、鉄を補充できますし、また、培地中に存在する遊離鉄と結合させて使用できます。さらに、哺乳類細胞中に鉄を輸送するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トランスフェリンは、血清中に存在する分子で、鉄と結合する主要な鉄輸送体です。 無血清細胞培養系には、鉄の輸送体が必要です。 トランスフェリンは、鉄を優先的に輸送します。なぜならば、細胞が、細胞表面上のトランスフェリン受容体を介して生理学的に適切な方法でトランスフェリンと結合した鉄を取り込むからです。 ヒト由来アポトランスフェリンは、親和性が高いトランスフェリンであるため、幅広い細胞種に使用できます。 アポトランスフェリンは、使用前に鉄を負荷できますし、また、鉄含有培地に直接添加できます。
その他情報
非ヘム鉄輸送タンパク質
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T1147-10G:
T1147-500MG:
T1147-BULK:
T1147-5X100MG:
T1147-5G:
T1147-VAR:
T1147-100MG:
T1147-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 8(8), e72698-e72698 (2013-08-24)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disease caused by abnormal polyglutamine expansion in the huntingtin protein (Htt). Although both Htt and the HD pathogenic mutation (mHtt) are implicated in early developmental events, their individual involvement has not been adequately explored.
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 9(5), e96858-e96858 (2014-05-08)
H1 linker histone proteins are essential for the structural and functional integrity of chromatin and for the fidelity of additional epigenetic modifications. Deletion of H1c, H1d and H1e in mice leads to embryonic lethality by mid-gestation with a broad spectrum
Kathleen N O'Guin et al.
ASN neuro, 6(1), e00135-e00135 (2014-01-31)
The molecular requirements for human myelination are incompletely defined, and further study is needed to fully understand the cellular mechanisms involved during development and in demyelinating diseases. We have established a human co-culture model to study myelination. Our earlier observations
William J Buchser et al.
PloS one, 7(6), e38101-e38101 (2012-06-16)
Trauma to the spinal cord and brain can result in irreparable loss of function. This failure of recovery is in part due to inhibition of axon regeneration by myelin and chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs). Peripheral nervous system (PNS) neurons exhibit
Ayumu Suzuki et al.
Nature communications, 7, 11056-11056 (2016-03-31)
Meiosis is a unique process that allows the generation of reproductive cells. It remains largely unknown how meiosis is initiated in germ cells and why non-germline cells do not undergo meiosis. We previously demonstrated that knockdown of Max expression, a
資料
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.