Merck
I6634
Sigma-Aldrich
インスリン ウシ膵臓由来
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C254H377N65O75S6
CAS番号:
分子量:
5733.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.77
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
有効性
≥25 USP units per mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
溶解性
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI Key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
遺伝子情報
cow ... INS(280829)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
インスリンは、多くの哺乳類細胞培養システムにおける成長因子として使用されます。
  • ウシ膵臓由来インスリンは、MSC(間葉系幹細胞)の脂肪細胞への分化に使用されています。
  • 様々な細胞の培養に使用されています。
  • また、HMGCS2(3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル-CoA (HMG-CoA)シンターゼ)遺伝子の、インスリンを介した阻害実験に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
膵島のβ細胞によって産生される、2本のポリペプチド鎖からなるホルモンです。分子量は、約5800 Daです。αおよびβ鎖が、2鎖間のジスルフィド結合によって結合しています。α鎖は、鎖内のジスルフィド結合を持っています。インスリンは、グルコース、アミノ酸、および脂肪酸の、細胞への取り込み、利用、および貯蔵を調節し、グリコーゲン、タンパク質、および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
物理的形状
粉末0°C保存。溶液は2~8°Cで1年間安定です。
再構成
中性のpHでは、インスリンの溶解性は低いです。pH2~3の希酢酸または塩酸では、2 mg/mLまで溶解することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I6634-BULK:
I6634-25MG:
I6634-500MG:
I6634-100MG:
I6634-5G:
I6634-VAR:
I6634-1G:
I6634-250MG:
I6634-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Down-regulation of the mitochondrial 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase gene by insulin: the role of the forkhead transcription factor FKHRL1.
Nadal A et al.
The Biochemical Journal, 366, 289-289 (2002)
Major histocompatibility complex (MHC) class I gene expression in single neurons of the central nervous system: differential regulation by interferon (IFN)-gamma and tumor necrosis factor (TNF)-alpha.
Neumann H et al.
The Journal of Experimental Medicine, 185, 305-305 (1997)
Boah Lee et al.
PloS one, 12(8), e0183569-e0183569 (2017-08-29)
Pancreatic islets can adapt to oscillatory glucose to produce synchronous insulin pulses. Can islets adapt to other oscillatory stimuli, specifically insulin? To answer this question, we stimulated islets with pulses of exogenous insulin and measured their Ca2+ oscillations. We observed
Noncanonical K27-linked polyubiquitination of TIEG1 regulates Foxp3 expression and tumor growth.
Peng DJ et al.
Journal of Immunology, 186, 5638-5638 (2011)
Lei Zhang et al.
Oncotarget, 7(49), 80382-80390 (2016-11-03)
Pleiotrophin (PTN) augments tumor growth by increasing proliferation of tumor cells and promoting vascular abnormalization, but its role in early gliomagenesis has not been evaluated. Through analysis of publically available datasets, we demonstrate that increased PTN mRNA expression is associated