Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
I5500
Sigma-Aldrich
インスリン ウシ膵臓由来
≥25 USP units/mg (HPLC), powder
別名:
Insulin (cattle)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C254H377N65O75S6
CAS番号:
分子量:
5733.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51183600
NACRES:
NA.31
フォーム:
powder
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥25 USP units/mg (HPLC)
不純物
≤0.5 EU/mg endotoxin
溶解性
water: 2 mg/mL, clear, colorless (pH: 2)
微量陽イオン
Zn: ≤1.0%
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI Key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
遺伝子情報
cow ... INS(280829)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • クロスフロントモード:単一モードサンプルのテイラー分散分析の代替手法:この研究では、テイラー分散分析の新しい手法が提示されており、インスリン分散の研究や生化学研究への応用が期待されています(Gouyon et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
膵島のβ細胞によって産生される、2本のポリペプチド鎖からなるホルモンです。分子量は、約5800 Daです。αおよびβ鎖が、2鎖間のジスルフィド結合によって結合しています。α鎖は、鎖内のジスルフィド結合を持っています。インスリンは、グルコース、アミノ酸、および脂肪酸の、細胞への取り込み、利用、および貯蔵を調節し、グリコーゲン、タンパク質、および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5500-1G:
I5500-250MG:
I5500-EW:
I5500-BULK:
I5500-100MG:
I5500-VAR:
I5500-5G:
2509051:
I5500-PM:
I5500-50MG:
I5500-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Denise Laskowski et al.
Molecular reproduction and development, 85(7), 599-611 (2018-05-11)
Insulin functions as a regulator of metabolism and plays an important role in reproduction. Hyperinsulinemia is often observed in patients with obesity and diabetes type 2 and is known to impair fertility, but the underlying molecular mechanisms are only partly
Mohamed R Ben Khedher et al.
PeerJ, 6, e4166-e4166 (2018-01-16)
Diet-induced obese (DIO) mice were treated for five weeks with sage methanol extract (100 and 400 mg kg After two weeks of treatment, the lower dose of sage MetOH extract decreased blood glucose and plasma insulin levels during an oral glucose
Felix Weis et al.
Nature communications, 9(1), 4420-4420 (2018-10-26)
Understanding the structural biology of the insulin receptor and how it signals is of key importance in the development of insulin analogs to treat diabetes. We report here a cryo-electron microscopy structure of a single insulin bound to a physiologically
Anisha M Hammer et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 19(6), 496-508 (2017-05-16)
The extracellular matrix (ECM) is critical for mammary ductal development and differentiation, but how mammary fibroblasts regulate ECM remodeling remains to be elucidated. Herein, we used a mouse genetic model to activate platelet derived growth factor receptor-alpha (PDGFRα) specifically in
Natalie A Dye et al.
Development (Cambridge, England), 144(23), 4406-4421 (2017-10-19)
Quantitative analysis of the dynamic cellular mechanisms shaping the
プロトコル
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.