安全性情報
I6383
Sigma-Aldrich
インスリンB鎖, 酸化型 ウシ膵臓由来
≥80% (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C157H232N40O47S2
CAS番号:
分子量:
3495.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
無菌性
non-sterile
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
分子量
3496 Da by calculation (Average Mass)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C157H232N40O47S2/c1-79(2)57-104(181-130(211)86(15)172-136(217)103(50-53-125(209)210)180-152(233)127(84(11)12)194-148(229)107(60-82(7)8)184-145(226)113(67-95-70-165-78-171-95)189-150(231)115(74-198)176-123(206)73-169-133(214)116(75-245(239,240)241)191-140(221)105(58-80(3)4)182-144(225)112(66-94-69-164-77-170-94)188-138(219)102(48-51-119(160)202)178-146(227)114(68-120(161)203)190-153(234)126(83(9)10)193-131(212)98(159)61-89-31-21-18-22-32-89)139(220)185-110(64-92-40-44-96(200)45-41-92)142(223)183-106(59-81(5)6)147(228)195-128(85(13)14)154(235)192-117(76-246(242,243)244)134(215)168-71-121(204)174-101(49-52-124(207)208)137(218)177-99(38-29-55-166-157(162)163)132(213)167-72-122(205)175-108(62-90-33-23-19-24-34-90)141(222)186-109(63-91-35-25-20-26-36-91)143(224)187-111(65-93-42-46-97(201)47-43-93)149(230)196-129(88(17)199)155(236)197-56-30-39-118(197)151(232)179-100(37-27-28-54-158)135(216)173-87(16)156(237)238/h18-26,31-36,40-47,69-70,77-88,98-118,126-129,198-201H,27-30,37-39,48-68,71-76,158-159H2,1-17H3,(H2,160,202)(H2,161,203)(H,164,170)(H,165,171)(H,167,213)(H,168,215)(H,169,214)(H,172,217)(H,173,216)(H,174,204)(H,175,205)(H,176,206)(H,177,218)(H,178,227)(H,179,232)(H,180,233)(H,181,211)(H,182,225)(H,183,223)(H,184,226)(H,185,220)(H,186,222)(H,187,224)(H,188,219)(H,189,231)(H,190,234)(H,191,221)(H,192,235)(H,193,212)(H,194,229)(H,195,228)(H,196,230)(H,207,208)(H,209,210)(H,237,238)(H4,162,163,166)(H,239,240,241)(H,242,243,244)/t86-,87-,88+,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,126-,127-,128-,129-/m0/s1
InChI Key
CZJQESISDHGFTC-DQCCOYHDSA-N
遺伝子情報
cow ... INS(280829)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys(SO3H)-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys(SO3H)-Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Ala
詳細
インスリンは、2つのジスルフィド結合により結合した2個のポリペプチド鎖(AとB)で構成されます。A鎖およびB鎖は、それぞれ21個および30個のアミノ酸からなります。
アプリケーション
ウシ膵臓由来のインスリンB鎖(酸化)は、以下の用途に使用されています:
  • マトリックス支援レーザー脱離イオン化(MALDI)質量分析法(MS)の検量線標準物質として
  • 電気化学インピーダンス分光法と石英結晶ナノバランス(EQCN)におけるプラチナへのインスリン吸着に関する研究に
  • タンパク質サンプル中のインスリンB鎖残基を定量するための内部標準物質として
生物化学的/生理学的作用
インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸、脂肪酸の細胞内取り込み、利用、貯蔵を調節します。グリコ-ゲン、タンパク質、および脂肪の分解を抑制します。β鎖は、カルボキシペプチダ-ゼYの基質です。
調製ノート
Sanger, F., et al., Biochemの改変法で調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I6383-BULK:
I6383-PH:
I6383-5MG-PW:
I6383-VAR:
I6383-EW:
I6383-5MG:
I6383-50MG-PW:
I6383-10MG-PW:
I6383-50MG:
I6383-1MG-PW:
I6383-10MG:
I6383-1MG:
I6383PROC:
I6383-PM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L He et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 34(9), 909-914 (1999-09-24)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectra were obtained from single particles injected directly into a time-of-flight mass spectrometer. Aerosol particles were generated at atmospheric pressure using a piezoelectric single-particle generator or a pneumatic nebulizer and introduced into the mass spectrometer
Carol E Parker et al.
Molecular biotechnology, 20(1), 49-62 (2002-03-06)
Proteolytic digestion of proteins bound to immobilized antibodies, combined with matrix assisted laser desorption (MALDI) mass spectrometric identification of the affinity-bound peptides, can be a powerful technique for epitope determination. Binding of the protein to the antibody is done while
Johansen, J.T., et al.
Carlsberg Research Communications, 41, 1-1 (1976)
Electrochemical impedance spectroscopy and quartz crystal nanobalance (EQCN) studies of insulin adsorption on Pt
Wright JEI, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 564, 185-197 (2004)
Epitope mapping by a combination of epitope excision and MALDI-MS.
C E Parker et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 146, 185-201 (2000-08-19)