Merck
A9525
Sigma-Aldrich
ヒトアンジオテンシンII
≥93% (HPLC), powder
別名:
1-8-アンジオテンシンI, 5-イソロイシン-アンジオテンシンII, Ang II, DRVYIHPF, Ile(5)-アンジオテンシンII, アンジオテンシン2, アンジオテンシンII, ハイパーテンシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H71N13O12
CAS番号:
分子量:
1046.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
濃度
≤100%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
1.2-10.4% acetate
溶解性
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI Key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
遺伝子情報
human ... AGT(183)
Amino Acid Sequence
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe
詳細
研究分野:細胞シグナリング
アプリケーション
  • ヒトアンジオテンシンII(angII)は、次の用途で使用されています:
  • インターロイキン-1βが介在する膵島炎症およびβ–細胞機能障害に対するその効果の研究
  • 心筋細胞においてangIIが特異的カルシニューリン依存性NFAT(活性化T-細胞の核内因子)を活性化するかどうかを調べる研究
  • in vivo
  • での糸球体透過性に対するangIIの全身投与の効果を調べる研究
  • 実験研究のためのApoEノックアウトマウスにおける腹部大動脈瘤(AAA)の誘発
  • オスC57/BL6マウスにおける心房の分岐鎖アミノ酸(BCAA)異化に対するAng II投与の効果の研究
  • 正常ラットにおける血漿トリグリセリド生成に対するangIIの効果およびそのインスリン抵抗との関連の確認
生物化学的/生理学的作用
アンジオテンシンII(angII)は、心臓、腎臓、血管系、および脳の機能に関係するオクタペプチド心血管ホルモンです。血中のAngIIは、レニンおよびアンジオテンシン変換酵素(ACE)によって、アンジオテンシノーゲンから生成されます。細胞膜上に存在する特異的受容体に結合して機能します。血管収縮、血管平滑筋細胞の増殖誘導、癌原遺伝子発現の刺激、心筋肥大の調節、腎不全および繊維症に関与しています。Ang IIは、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン(RAAS)経路を介した血圧の制御で主な役割を担っています。
特徴および利点
メルクのアンジオテンシンIIヒューマン、Ang IIの純度は、実験の成功(HPLCおよびペプチド含量)をお約束できるよう検証済みです。ペプチドシーケンスは、DRVYIHPFです。
抗体吸着処理
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH · 2CH3COOH · H2O
アナリシスノート
ペプチド含有量75%以上
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9525-10MG-PW:
A9525-25MG:
A9525-5MG:
A9525-10MG:
A9525-VAR:
A9525-25MG-PW:
A9525-1MG-PW:
A9525PROC:
A9525-5X1MG:
A9525-BULK:
A9525-50MG-PW:
A9525-PH:
A9525-1MG:
A9525-VAR-PW:
A9525-EW:
A9525-50MG:
A9525-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angiotensin II and renal fibrosis.
Mezzano SA et al.
Hypertension, 38, 635-635 (2001)
Angiotensin II regulates the expression of plasminogen activator inhibitor-1 in cultured endothelial cells. A potential link between the renin-angiotensin system and thrombosis.
Vaughan DE et al.
The Journal of Clinical Investigation, 95, 995-995 (1995)
Angiotensin II as a pro-inflammatory mediator.
Phillips MI and Kagiyama S
Current Opinion in Investigational Drugs, 3, 569-569 (2002)
Angiotensin II-forming pathways in normal and failing human hearts.
Urata H et al.
Circulation Research, 66, 883-883 (1990)
Yifei Zhou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 634, 138-144 (2022-10-16)
In recent years, abdominal aortic aneurysm (AAA) lesions have become one of the important diseases that threaten public health. Related studies have confirmed that the occurrence of abdominal aortic aneurysms is related to inflammatory stress, cell apoptosis, and elastic fiber
資料
Lipid Induced Insulin Resistance