Merck
A3886
Sigma-Aldrich
Aprotinin
powder
別名:
BPTI, ウシ脾臓由来トリプシン阻害剤, トラシルオール, トリプシンインヒビター(塩基性)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C284H432N84O79S7
CAS番号:
分子量:
6511.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
アプロチニン ウシ肺由来,
由来生物
bovine lung
品質水準
形状
powder
分子量
~6,500
包装
vial of 15 mg
溶解性
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
InChI Key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... PTI(404172)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アプロチニンは、トリプシンの阻害剤として主に使用されます。
ゲルろ過用分子量マ-カ-
生物化学的/生理学的作用
アプロチニンは競合的セリンプロテアーゼ阻害剤で、酵素と安定な複合体を形成し活性部位をブロックします。この結合は可逆的で、ほとんどのアプロチニン‐プロテアーゼ複合体は pH が 10 を超えるか、または 3 を下回るような極端な pH レベルでは解離します。アプロチニンは、構造的には、58 アミノ酸からなるウシ肺由来のグロブリン様タンパク質モノマーであり、単一のポリペプチド鎖中の 3 つのジスルフィド結合によって架橋されています。
単位の定義
1 トリプシン阻害剤ユニット(TIU)は、2 トリプシン単位の活性を 50%減少させ、1 トリプシン単位は、pH 7.8 および 25°Cにおいて、1 分間で 1 μ モルの N-α-ベンゾイル-DL-アルギニンp-ニトロアニリドを加水分解します。他にも一般的に使用される単位として、KIU があります。1 TIU = 1,300 KIU で換算します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3886-1VL:
A3886PROC:
A3886-1VL-KC:
A3886-PH:
A3886-BULK:
A3886-1VL-PW:
A3886-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yimin Yao et al.
International journal of molecular sciences, 23(10) (2022-05-29)
Systemic sclerosis (SSc) is characterised by progressive multiple organ fibrosis leading to morbidity and mortality. Lysyl oxidases play a vital role in the cross-linking of collagens and subsequent build-up of fibrosis in the extracellular matrix. As such, their inhibition provides
Arman Yousefi et al.
ACS nano, 18(24), 15617-15626 (2024-06-08)
Ferritin, a spherical protein shell assembled from 24 subunits, functions as an efficient iron storage and release system through its channels. Understanding how various chemicals affect the structural behavior of ferritin is crucial for unravelling the origins of iron-related diseases
Erkan Kilinc et al.
The European journal of neuroscience, 59(9), 2181-2192 (2022-12-10)
Growing evidence indicates that the parasympathetic system is implicated in migraine headache. However, the cholinergic mechanisms in the pathophysiology of migraine remain unclear. We investigated the effects and mechanisms of cholinergic modulation and a mast cell stabilizer cromolyn in the
Ishita Chandel et al.
Bio-protocol, 13(18), e4827-e4827 (2023-09-27)
Matriglycan is a linear polysaccharide of alternating xylose and glucuronic acid units [-Xyl-α1,3-GlcA-β1,3]n that is uniquely synthesized on α-dystroglycan (α-DG) and is essential for neuromuscular function and brain development. It binds several extracellular matrix proteins that contain laminin-globular domains and
Safety of aprotinin in adult cardiac surgery: revisiting the validity of a mixed-treatment comparison meta-analysis.
Ferrán Catalá-López
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 145(2), 610-610 (2013-01-17)