安全性情報
SRE0050
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
別名:
BPTI, ウシ脾臓由来トリプシン阻害剤, トラシルオール, トリプシンインヒビター(塩基性)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C284H432N84O79S7
CAS番号:
分子量:
6511.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
製品名
アプロチニン ウシ肺由来, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
詳細
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
品質水準
フォーム
saline solution
比活性
3-7 TIU/mg protein
分子量
~6,500
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI Key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アプロチニンは、トリプシンの阻害剤として主に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
アプロチニンは競合的セリンプロテアーゼ阻害剤で、酵素と安定な複合体を形成し活性部位をブロックします。この結合は可逆的で、ほとんどのアプロチニン‐プロテアーゼ複合体は pH が 10 を超えるか、または 3 を下回るような極端な pH レベルでは解離します。アプロチニンは、構造的には、58 アミノ酸からなるウシ肺由来のグロブリン様タンパク質モノマーであり、単一のポリペプチド鎖中の 3 つのジスルフィド結合によって架橋されています。
単位の定義
1 トリプシン阻害剤ユニット(TIU)は、2 トリプシン単位の活性を 50%減少させ、1 トリプシン単位は、pH 7.8 および 25°Cにおいて、1 分間で 1 μ モルの N-α-ベンゾイル-DL-アルギニンp-ニトロアニリドを加水分解します。他にも一般的に使用される単位として、KIU があります。1 TIU = 1,300 KIU で換算します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SRE0050-BULK:
SRE0050PROC:
SRE0050-1000ML-PW:
SRE0050-50ML-PW:
SRE0050-10ML:
SRE0050-1000ML:
SRE0050-5ML-PW:
SRE0050-10ML-PW:
SRE0050-5ML:
SRE0050-VAR:
SRE0050-500ML:
SRE0050-PH:
SRE0050-50ML:
SRE0050-500ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiwei Chen et al.
Oncogenesis, 9(5), 49-49 (2020-05-15)
Carbidopa, a peripheral decarboxylase inhibitor used with L-DOPA to treat Parkinson's disease, has attracted significant interest in recent years for its anticancer effect. Increasing evidence reveals that Carbidopa can inhibit cancer cell growth and induce apoptosis through aryl hydrocarbon receptor
Gen Chen et al.
Redox biology, 41, 101904-101904 (2021-03-12)
Protein S-nitrosylation is a reversible protein modification implicated in both physiological and pathophysiological regulation of protein function. However, the relationship between dysregulated S-nitrosylation homeostasis and diabetic vascular complications remains incompletely understood. Here, we demonstrate that basic fibroblast growth factor (bFGF)
Yingjie Shen et al.
International journal of molecular sciences, 22(10) (2021-06-03)
Prostate cancer (PCa) is the second most leading cause of death in males. Our previous studies have demonstrated that δ-catenin plays an important role in prostate cancer progression. However, the molecular mechanism underlying the regulation of δ-catenin has not been
資料
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.