Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
A6106
Sigma-Aldrich
Aprotinin
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, powder, ≥98% (SDS-PAGE), suitable for inhibition assay
別名:
BPTI, ウシ脾臓由来トリプシン阻害剤, トラシルオール, トリプシンインヒビター(塩基性)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C284H432N84O79S7
CAS番号:
分子量:
6511.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.77
製品名
アプロチニン ウシ肺由来, BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
由来生物
bovine lung
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
比活性
3-8 TIU/mg solid
分子量
~6,500
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI Key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... PTI(404172)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アプロチニンは、トリプシンの阻害剤として主に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
アプロチニンは競合的セリンプロテアーゼ阻害剤で、酵素と安定な複合体を形成し活性部位をブロックします。この結合は可逆的で、ほとんどのアプロチニン‐プロテアーゼ複合体は pH が 10 を超えるか、または 3 を下回るような極端な pH レベルでは解離します。アプロチニンは、構造的には、58 アミノ酸からなるウシ肺由来のグロブリン様タンパク質モノマーであり、単一のポリペプチド鎖中の 3 つのジスルフィド結合によって架橋されています。
単位の定義
1 トリプシン阻害剤ユニット(TIU)は、2 トリプシン単位の活性を 50%減少させ、1 トリプシン単位は、pH 7.8 および 25°Cにおいて、1 分間で 1 μ モルの N-α-ベンゾイル-DL-アルギニンp-ニトロアニリドを加水分解します。他にも一般的に使用される単位として、KIU があります。1 TIU = 1,300 KIU で換算します。
1トリプシンインヒビターユニット(TIU)は、2トリプシンユニットの活性を50%低減させる量です(1トリプシンユニットはpH 7.8、25°C、1分間で1.0 μmolのN-α-ベンゾイル-DL-アルギニンp-ニトロアニリド(BAPNA)を加水分解する酵素量)。
調製ノート
製品番号A1153をさらに精製し、活性と純度を若干高めた製品です。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6106-1MG:
A6106-VAR:
A6106-100MG:
A6106-BULK:
A6106-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cecilia B Levandowski et al.
PLoS biology, 19(8), e3001364-e3001364 (2021-08-06)
The naturally occurring Δ40p53 isoform heterotetramerizes with wild-type p53 (WTp53) to regulate development, aging, and stress responses. How Δ40p53 alters WTp53 function remains enigmatic because their co-expression causes tetramer heterogeneity. We circumvented this issue with a well-tested strategy that expressed
Luciana Mateus Gonçalves et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 602519-602519 (2021-02-02)
Pancreatic islets are clusters of endocrine cells that secrete different hormones to regulate blood glucose levels. Efficient hormone secretion requires a close interaction of endocrine cells with their vascular system. Islets receive blood through feeding arteriole(s) that branch into capillaries
Luming Wan et al.
Nature metabolism, 4(1), 29-43 (2022-01-08)
Severe cases of infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) are associated with elevated blood glucose levels and metabolic complications. However, the molecular mechanisms for how SARS-CoV-2 infection alters glycometabolic control are incompletely understood. Here, we connect the
Benjamin J Patty et al.
Nature protocols, 16(5), 2633-2666 (2021-04-30)
Determining chromatin-associated protein localization across the genome has provided insight into the functions of DNA-binding proteins and their connections to disease. However, established protocols requiring large quantities of cell or tissue samples currently limit applications for clinical and biomedical research
Verena van der Heide et al.
Cell reports, 38(11), 110508-110508 (2022-03-06)
Concerns that infection with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the etiological agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19), may cause new-onset diabetes persist in an evolving research landscape, and precise risk assessment is hampered by, at times, conflicting evidence.
資料
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.