Merck
A5503
Sigma-Aldrich
アルブミン ニワトリ卵白由来
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
アルブミン from hen egg white, オボアルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
由来生物
chicken egg white
品質水準
タイプ
Grade V
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
44287 Da by calculation
精製方法
crystallization
テクニック
bioconjugation: suitable
溶解性
H2O: soluble 40 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
chicken ... OVAL(396058)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニワトリ卵アルブミン、すなわちオボアルブミンは、卵白の主要なタンパク質成分です。ニワトリ卵アルブミンは、リン酸化糖タンパク質です。アミノ酸配列によると、オボアルブミンのペプチド部分は385残基からなり、分子量は42.7 kDaです。
アプリケーション
オボアルブミンはタンパク質の電気泳動のためのマーカーとして有用です(約45 kDa)。オボアルブミンは、喘息の動物モデルの作成に使用されています。オボアルブミンは、好酸球から放出されたサイトカインの検出のためのEliCellアッセイにおいて、細胞のインキュベーション用の培地として使用されます。
抗体アッセイにおいて、DNA免疫化における局在化の効果を調べるためにオボアルブミンが使用されます。
オボアルブミンは、アトピー性皮膚炎のモデル研究の導入薬として使用されています。
タンパク質電気泳動用のマーカー(約45 kDa)として有用なリン酸化糖タンパク質です。喘息動物モデルの作製に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
示差走査熱量測定は、ニワトリ卵アルブミンが84°Cで変性することを示しています。オバルブミンは、免疫源として使用する合成ペプチドに結合させるキャリアータンパク質として使用できます。
物理的形状
基本的に塩類は含有していません。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5503-CP:
A5503-1G:
A5503-EW:
A5503-50G:
A5503-RSAMPLE:
A5503-10G:
A5503-25G:
A5503-BULK:
A5503PROC:
A5503-5G:
A5503-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J S Boyle et al.
International immunology, 9(12), 1897-1906 (1998-02-18)
We examined the role of the cellular localization of antigen on the immune response after DNA immunization of mice with three forms of ovalbumin (OVA). DNA encoding OVA which was secreted (sOVA) generated 10- to 100-fold higher IgG responses with
Ken Morishima et al.
Communications biology, 3(1), 294-294 (2020-06-10)
Currently, a sample for small-angle scattering (SAS) is usually highly purified and looks monodispersed: The Guinier plot of its SAS intensity shows a fine straight line. However, it could include the slight aggregates which make the experimental SAS profile different
Ana Raquel Maceiras et al.
Nature communications, 8, 15067-15067 (2017-04-22)
Immunization leads to the formation of germinal centres (GCs) that contain both T follicular helper (Tfh) and T follicular regulatory (Tfr) cells. Whether T-cell receptor (TCR) specificity defines the differential functions of Tfh and Tfr cells is unclear. Here we
A D Nisbet et al.
European journal of biochemistry, 115(2), 335-345 (1981-04-01)
The complete amino acid sequence of hen ovalbumin, comprising 385 residues, has been determined. The sequence was deduced from the 17 cyanogen bromide fragments and from peptides derived by digestion with a number of proteolytic enzymes. The molecular weight of
A differential scanning calorimetric study of conversion of ovalbumin to S-ovalbumin in eggs.
J W Donovan et al.
Journal of the science of food and agriculture, 27(2), 197-204 (1976-02-01)
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein