Merck
S7951
Sigma-Aldrich
SIINFEKL トリフルオロアセタート塩
≥97% (HPLC), lyophilized powder, antigenic peptide 
別名:
L-セリル-L-イソロイシル-L-イソロイシル-L-アスパラギニル-L-フェニルアラニル-L-a-グルタミル-L-リジル- L-ロイシントリフルオロ酢酸, OVA(257 - 264), Ser-Ile-Ile-Asn-Phe-Glu-Lys-Leuトリフルオロ酢酸, pOV8, オバルブミン(257~264)トリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H74N10O13 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
963.13 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
SIINFEKL トリフルオロアセタート塩, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
white to off-white
溶解性
H2O: >1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C45H74N10O13.C2HF3O2/c1-7-25(5)36(55-44(66)37(26(6)8-2)54-38(60)28(47)23-56)43(65)52-32(22-34(48)57)42(64)51-31(21-27-14-10-9-11-15-27)41(63)50-30(17-18-35(58)59)40(62)49-29(16-12-13-19-46)39(61)53-33(45(67)68)20-24(3)4;3-2(4,5)1(6)7/h9-11,14-15,24-26,28-33,36-37,56H,7-8,12-13,16-23,46-47H2,1-6H3,(H2,48,57)(H,49,62)(H,50,63)(H,51,64)(H,52,65)(H,53,61)(H,54,60)(H,55,66)(H,58,59)(H,67,68);(H,6,7)/t25-,26-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,36-,37-;/m0./s1
InChI Key
BRUCWCULSHVYBQ-VPZPQSBKSA-N
Amino Acid Sequence
Ser-Ile-Ile-Asn-Phe-Glu-Lys-Leu
アプリケーション
トリオバルブミン(257-264)は、免疫学研究においてT細胞の活性化誘導に使用されています。
ニワトリ卵アルブミン(257-264)は次の用途で使用されています。
  • マウスを感作して喘息モデルを作製する。
  • 脾細胞の刺激。
  • 交差提示研究で陽性コントロールとして使用する樹状細胞を処理するため。
生物化学的/生理学的作用
SIINFEKLは、卵白アルブミン(OVA)のクラスI(Kb)で制限されたぺプチドエピトープです。この卵白アルブミン断片は、クラスIのMHC分子であるH-2Kbによって提示されます。
ニワトリ卵アルブミン(257-264)は抗原性ペプチドであり、免疫応答を誘発します。妊娠マウスに卵アルブミンペプチドを投与すると、耳発生異常の克服に役立ちます。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
S7951-1MG-PW:
S7951-1MG:
S7951-BULK:
S7951-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Primary in vivo responses to ovalbumin. Probing the predictive value of the Kb binding motif.
Lipford GB, et al.
Journal of Immunology, 150(4), 1212-1222 (1993)
Dead Tumor Cells Expressing Infectious Salmon Anemia Virus Fusogenic Protein Favor Antigen Cross-Priming In Vitro
Morales J, et al.
Frontiers in immunology, 8, 1170-1170 (2017)
Murine In vitro Memory T Cell Differentiation
Kim MV et al.
Bio-protocol, 4, 1-4 (2014)
Soluble peptide treatment reverses CD8 T-cell-induced disease in a mouse model of spontaneous tissue-selective autoimmunity
Paek SY, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 132(3), 677-686 (2012)
Marie Jo Halaby et al.
Science immunology, 4(42) (2019-12-15)
General control nonderepressible 2 (GCN2) is an environmental sensor controlling transcription and translation in response to nutrient availability. Although GCN2 is a putative therapeutic target for immuno-oncology, its role in shaping the immune response to tumors is poorly understood. Here
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.