Merck
239186
Sigma-Aldrich
水酸化アルミニウム
reagent grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(OH)3
CAS番号:
分子量:
78.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent grade
品質水準
形状
powder
組成
Al2O3, 50-57%
濃度
50.0-57.5% (Al (as Al2O3), EDTA titration)
溶解性
water: insoluble
密度
2.42 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI Key
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化アルミニウム(Al (OH)3)は両性化合物であり、塩基と酸の両方に可溶です。アルミナ触媒や難燃材料の前駆体として使用されます。水酸化アルミニウムは主に、アルミン酸ナトリウム、活性アルミナ、硝酸アルミニウム、ゼオライト、ポリ塩化アルミニウム、塩化アルミニウム、特殊焼成アルミナなどの他のアルミニウム化合物を製造するための原料として使用されます。
アプリケーション
水酸化アルミニウムは以下の用途に使用できます:
  • Li2O–Al2O3–SiO2 (LAS)ガラスセラミックシステムの調製。
  • アルミナ製造におけるアルミニウム前駆体として。
その他情報
炭酸アルミニウムを含有する可能性があります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
239186-25G:
239186-VAR:
239186-2KG:
239186-BULK:
239186-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arsenate adsorption on amorphous aluminum hydroxide.
Anderson MA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 54(3), 391-399 (1976)
Biosorption of fluoride from drinking water using spent mushroom compost biochar coated with aluminum hydroxide.
Chen GJ, et al.
Desalination and Water Treatment, 1-11 (2015)
Utilization of alum sludge for producing aluminum hydroxide and layered double hydroxide.
Wang LY, et al.
Ceramics International, 40(10), 15503-15514 (2014)
Property enhancement of kenaf fiber reinforced composites by in situ aluminum hydroxide impregnation.
Xia C, et al.
Industrial Crops and Products, 79, 131-136 (2016)
Hydrothermal extraction of potassium from potassic quartz syenite and preparation of aluminum hydroxide.
Ma X, et al.
International Journal of Mineral Processing, 147, 10-17 (2016)