Merck
237086
Sigma-Aldrich
硫酸カリウムアルミニウム 十二水和物
ACS reagent, ≥98%
別名:
カリウムミョウバン, ミョウバン, 硫酸アルミニウムカリウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlK(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
474.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤0.005% insolubles
pH
3.3 (94.88 g/L)
mp
92 °C (lit.)
密度
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硫酸カリウムアルミニウム 十二水和物は、下記で使用されています:
  • 肺切片および前脛骨筋切片の染色用にマイヤーヘマトキシリン溶液を調製するため
  • 実験用マウスを感作しアレルギー性鼻炎(AR)マウスモデルを作製するため
  • ホールマウント解析用に乳腺を染色するため
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237086-VAR:
237086-5G:4548173954882
237086-2.5KG:4548173954868
237086-BULK:
237086-500G:4548173954875
2501105:
237086-100G:4548173954851
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chao Wang et al.
Bio-protocol, 7(10) (2017-07-29)
Muscle function is determined by its structure and fiber type composition. Here we describe a protocol to examine muscle histology and myofiber types using hematoxylin and eosin (H&E) and immunofluorescence staining, respectively. H&E stain nucleus in blue and cytoplasm in
Growth rates of aluminum potassium sulfate crystals in aqueous solutions.
Botsaris GD and Denk Jr EG.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 9(2), 276-283 (1970)
Michael S Sinyakov et al.
Vaccine, 24(42-43), 6534-6541 (2006-07-18)
Bovine serum albumin (BSA) and the surface A-layer protein (AP) of an atypical strain of fish bacterial pathogen Aeromonas salmonicida were covalently linked with polymeric nano- and microparticles, and antigenicity of the resulted conjugates was compared in mice and goldfish.
Saraswoti Khadge et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 23(1-2), 43-58 (2018-03-27)
Studies in rodents have shown that dietary modifications as mammary glands (MG) develop, regulates susceptibility to mammary tumor initiation. However, the effects of dietary PUFA composition on MGs in adult life, remains poorly understood. This study investigated morphological alterations and
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 886-886 (1994)