アッセイ
≥97%
98.0-102.0% (ACS specification)
形状
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤0.01% insolubles
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: 0.01%
Fe: ≤0.002%
K: 0.005%
Mg: 0.002%
Na: 0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227617-100G:4548173983141
227617-VAR:
227617-2.5KG-D:
227617-100G-D:
227617-500G-D:
227617-4X2.5KG:
227617-2.5KG:4548173983158
227617-BULK:
227617-500G:4548173983165
227617-5G:
試験成績書(COA)