202614
硫酸アルミニウム
99.99% trace metals basis
別名:
Aluminium sulphate, Aluminum alum, Dialuminum sulfate, dialuminum trisulfate
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (dec.) (lit.)
密度
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
詳細
アプリケーション
- 太陽電池の色素増感剤用の表面改質剤/共吸着剤として。光電極の表面を改善し、凝集により色素溶液を浄化します。
- 電極の不動態化を効果的に抑制する鉛蓄電池用電解質添加剤として。陰極の硫酸化を遅らせ、電極反応の可逆性を改善するのに役立ちます。
- 高エネルギーアルミニウム電気化学セル用の電解質水溶液を調製するため。人工固体電解質界面を形成し、高い比エネルギーを得るのに役立ちます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202614-100G:4548173985329
202614-VAR:
202614-BULK:
202614-5G:4548173985343
202614-25G:4548173985336