グレード
for microscopy (Bot., Hist.)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥275 at 550-560 nm in DMSO
≥300 at 516-526 nm in DMSO
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI Key
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 精液中の精子と精細胞の染色
- パラフィン包埋組織でのPCR分析の領域同定
- 免疫染色および銀染色後の核対比染色
生物化学的/生理学的作用
原理
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
60700-VAR:
60700-25G:
60700-BULK:
60700-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック