Merck
197378
Sigma-Aldrich
ピクリン酸
moistened with water, ≥98%
別名:
2,4,6-トリニトロフェノール, PA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
229.10
カラーインデックス番号:
10305
Beilstein:
423400
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
7.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 195 °C)
アッセイ
≥98%
形状
powder or crystals (with a top layer of Liquid)
含みます
≥35% water
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
溶解性
alcohol: 1 (g/12 mL)(lit.)
benzene: 1 g/10 mL
chloroform: 1 (g/35 mL)
diethyl ether: 1 (g/65 mL)
密度
1.763 g/cm3
官能基
nitro
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI Key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ピクリン酸(PA、2,4,6-トリニトロフェノール)はポリニトロ化芳香族酸です。これは本質的に強い酸性です。これは容易に水に溶解するため、曝露時は容易に環境が汚染される恐れがあります。トリス - イミダゾリウム塩、蛍光[3 + 2]自己組織化ナノスケールの有機ケージおよびローダミンベースのセンサーによる PA の高感度検出が報告されています。これは、分光光度法および抽出式の分光光度法により、様々な有機化合物の定量に広く使用されています。
アプリケーション
ピクリン酸は、ブアン′s固定剤およびピクリン酸/アジドナトリウム/多層カーボンナノチューブの調製に使用されています。
ピクリン酸はビソプロロールの定量に使用されました
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
197378-100G:4548173113180
197378-H:
197378-2X500G:
197378-5KG:
197378-1KG:
197378-VAR:
197378-BULK:
197378-500G:4548173113197
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bijan Roy et al.
The Journal of organic chemistry, 78(3), 1306-1310 (2013-01-12)
Two new anthracene-functionalized fluorescent tris-imidazolium salts have been synthesized, characterized, and proven to be selective sensors for picric acid, which is a common constituent of many powerful explosives. Theoretical studies revealed an unusual ground-state electron transfer from picrate anion to
Mario Sanhueza et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (111)(111), doi:10-doi:10 (2016-05-24)
Most studies on morphogenesis rely on qualitative descriptions of how anatomical traits are affected by the disruption of specific genes and genetic pathways. Quantitative descriptions are rarely performed, although genetic manipulations produce a range of phenotypic effects and variations are
Preparation and evaluation of hybrid composites of chemical fuel and multi-walled carbon nanotubes in the study of thermopower waves.
Hwang H, et al.
Journal of Visualized Experiments, 98, e52818- e52818 (2015)
Rhodamine based selective turn-on sensing of picric acid.
Sivaraman G, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(58), 30828-30831 (2014)
Alina-Diana Panainte et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 117(2), 520-524 (2013-12-18)
Bisoprolol is a drug belonging to beta blockers drugs used primarily for the treatment of cardiovascular diseases. A spectrophotometric method for quantitative determination of bisoprolol was developed based on the formation of a complex combination between bisoprolol and picric acid.