Merck
365548
Sigma-Aldrich
ダイレクトレッド80
Dye content 25 %
別名:
シリウスレッド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H26N10Na6O21S6
CAS番号:
分子量:
1373.07
カラーインデックス番号:
35780
Beilstein:
8185575
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 25%
テクニック
titration: suitable
dark brown
λmax
528 nm
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 277-283 nm in H2O
≥15000 at 223-235 nm in H2O
≥32000 at 524-530 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(cc4cc(NC(=O)Nc5ccc6c(O)c(\N=N\c7ccc(cc7S([O-])(=O)=O)\N=N\c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c(cc6c5)S([O-])(=O)=O)ccc14)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C45H32N10O21S6.6Na/c56-43-33-13-5-27(17-23(33)19-39(81(71,72)73)41(43)54-52-35-15-7-29(21-37(35)79(65,66)67)50-48-25-1-9-31(10-2-25)77(59,60)61)46-45(58)47-28-6-14-34-24(18-28)20-40(82(74,75)76)42(44(34)57)55-53-36-16-8-30(22-38(36)80(68,69)70)51-49-26-3-11-32(12-4-26)78(62,63)64;;;;;;/h1-22,56-57H,(H2,46,47,58)(H,59,60,61)(H,62,63,64)(H,65,66,67)(H,68,69,70)(H,71,72,73)(H,74,75,76);;;;;;/q;6*+1/p-6/b50-48+,51-49+,54-52+,55-53+;;;;;;
InChI Key
YIQKLZYTHXTDDT-IJPLDVMMSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダイレクト・レッド80(C.I. 35780)は、親水性が非常に高く、大きな平面芳香族系がある、極めて大きなテトラキスアゾヘキサスルホン化アニオン染料です。シリウス・レッドF3B、クロランチン・ファストレッド7BLNまたは5BRL、デュラゾール・ブリリアントレッドB、ポンタミン・ファスト ッド7BNL、およびシリウス・ファストレッドとしても知られています。
アプリケーション
ダイレクト・レッド80は、肝組織内コラーゲンの免疫組織化学的検出および定量において、飽和ピクリン酸の調製成分として使用されています。他の用途としては、
  • アミロイドの検出
  • 画像解析法を用いたコラーゲン定量のシリウス・レッド-ワン ギーソン法
  • ミョウバンヘマトキシリンのエオシンを置換する対比染色用。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
365548-BULK:
365548-25G:
365548-VAR:
365548-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
BMP2 regulates Osterix through Msx2 and Runx2 during osteoblast differentiation.
Matsubara T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(43), 29119-29125 (2008)
Degradation of a Textile Dye C. I. Direct Red 80 by
Electrochemical Processes
.
Lopes A, et al.
Portugaliae Electrochimica Acta , 279-294 (2004)
Christopher A Miller et al.
Circulation. Cardiovascular imaging, 6(3), 373-383 (2013-04-05)
Extracellular matrix expansion is a key element of ventricular remodeling and a potential therapeutic target. Cardiovascular magnetic resonance (CMR) T1-mapping techniques are increasingly used to evaluate myocardial extracellular volume (ECV); however, the most widely applied methods are without histological validation.
Sabatini M, et al.
Cartilage and Osteoarthritis (2004)
In vivo inhibition of rat stellate cell activation by soluble transforming growth factor beta type II receptor: a potential new therapy for hepatic fibrosis.
George J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(22), 12719-12724 (1999)