安全性情報
HT10132
Sigma-Aldrich
Bouin溶液
histological fixative
別名:
ブアン液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label
組成
acetic acid, 5%
formaldehyde, 9%
picric acid, 0.9%
yellow
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブアン溶液は、飽和ピクリン酸、ホルムアルデヒド、および酢酸からなる非凝集性の黄色の染色固定剤です。
アプリケーション
ブアン溶液は、柔らかく繊細な構造を保持する優れた固定剤です。さまざまなトリクローム法で媒染剤として用いられます。
また、以下の目的にも使用されています:
  • 2光子励起蛍光(TPEF)及び第2次高調波発生(SHG)画像検査のためのヒト肝生検組織サンプルの染色
  • 顕微鏡を用いて卵胞細胞を観察するためのラット卵巣の固定
  • 形態学的・組織学的解析のためのカニの生殖腺の固定
飽和ピクリン酸、ホルムアルデヒド、酢酸で調製。 柔らかく繊細な構造を保存するための優れた固定剤です。様々な三重染色法における媒染剤として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ブアン溶液は、保存剤として使用するとピクリン酸成分により組織を収縮させます。固定時に組織の形態情報や核の情報を保存します。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT10132-1L:4548173286785
HT10132-BULK:
HT10132-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cengiz Yildiz et al.
Cryobiology, 84, 4-9 (2018-09-10)
Grafting of cryopreserved testicular tissue is a promising tool for fertility and testicular function preservation in endangered species, mutant animals, or cancer patients for future use. In this study, we aimed to improve the whole neonatal mouse testicular tissue cryopreservation
Won-Young Lee et al.
Animal reproduction science, 182, 1-8 (2017-05-04)
Spermatogenesis begins at puberty and continues throughout a male's life. This process is initiated and maintained by spermatogonial stem cells in the seminiferous tubules, and these cells produce haploid spermatozoa. Markers of male germ cells have been fully identified in
Suzana Ulian-Benitez et al.
PLoS genetics, 13(8), e1006968-e1006968 (2017-08-29)
Neurotrophism, structural plasticity, learning and long-term memory in mammals critically depend on neurotrophins binding Trk receptors to activate tyrosine kinase (TyrK) signaling, but Drosophila lacks full-length Trks, raising the question of how these processes occur in the fly. Paradoxically, truncated
Roman Leontovyč et al.
Scientific reports, 9(1), 1347-1347 (2019-02-06)
Trichobilharzia species are parasitic flatworms (called schistosomes or flukes) that cause important diseases in birds and humans, but very little is known about their molecular biology. Here, using a transcriptomics-bioinformatics-based approach, we explored molecular aspects pertaining to the nutritional requirements
Fang Wei et al.
Life sciences, 182, 29-40 (2017-06-04)
It has been proved that cerebrospinal fluid (CSF) in the subarachnoid space could reenter the brain parenchyma via the perivascular space. The present study was designed to explore the pathway of subarachnoid CSF flux into the spinal cord and the