Merck
HT10516
Sigma-Aldrich
トリクローム染料AB 溶液
別名:
Gomori のワンステップトリクローム(アニリンブルー)法
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
結合組織、筋線維、コラーゲン線維の研究に用いられます。コラーゲンを青色に、筋肉を赤色に染色します。
その他情報
クロモトロープ2R、アニリンブルー、リンタングステン酸を含有します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT10516-BULK:
HT10516-VAR:
HT10516-500ML:4548174019955
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)