Merck
HT25A
Sigma-Aldrich
弾性染色
別名:
Verhoeff Van Gieson Elastic 染色キット(改変 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
診断上の意義
肺気腫(弾性組織の萎縮)、動脈硬化(弾性線維の菲薄化と喪失)、他の様々な血管疾患の症例において、弾性組織を確認することは有用です。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Ferric Chloride (kit only) 125 mL
  • Hematoxylin, Alcoholic (kit only) 2 x 200
  • Weigert's Iodine (kit only) 180 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • HT254Van Gieson Solution , for in vitro diagnostic use 250 mLSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.9 °F - closed cup
引火点(℃)
13.3 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Katrine E Karmisholt et al.
Lasers in surgery and medicine, 49(2), 189-197 (2016-11-20)
Caesarean section (c-section) scars can be pose functional and cosmetic challenges and ablative fractional laser (AFXL) treatment may offer benefit to patients. We evaluated textural and color changes over time in AFXL-treated versus untreated control scars. A randomized, controlled, intra-individual
Peng Zhu et al.
The Journal of surgical research, 200(2), 707-713 (2015-09-17)
Allograft arteriopathy is still a leading cause of late organ failure. The aortic allograft model in mice has been used to study chronic rejection and has given useful information in the development of graft arteriosclerosis. However, the technical difficulties of
Dimitria Bonizol Camasão et al.
Biomaterials science, 8(12), 3536-3548 (2020-06-02)
Natural polymers are commonly used as scaffolds for vascular tissue engineering. The recognized biological properties of this class of materials are often counterbalanced by their low mechanical performance. In this work, recombinant elastin-like polypeptides (or elastin-like recombinamers, ELRs) were mixed
Xiao-Fang Huang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 40(2), 192-198 (2018-05-20)
Abdominal aortic aneurysms (AAAs) are a chronic vascular disease characterized by pathological luminal dilation. Aortic rupture is the fatal consequence of AAAs. Ginkgo biloba extracts (GBEs), a natural herb extract widely used as food supplements, drugs, and cosmetics, has been
Basant Dhital et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 666, 127-137 (2019-03-28)
Female reproductive tissues undergo significant alterations during pregnancy, which may compromise the structural integrity of extracellular matrix proteins. Here, we report on modifications of elastic fibers, which are primarily composed of elastin and believed to provide a scaffold to the