安全性情報
TTR012
Sigma-Aldrich
Trichrome TISSUE-TROL Control Slides
from human liver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
由来生物
human liver
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue. Suitable for use with Trichrome Stain (Gomori) Procedure No. HT10 and Trichrome Stain (Masson) Procecure No. HT15.
構成
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Trichrome Stain (Masson) Procedure No. HT15.
法的情報
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TTR012-VAR:
TTR012-25EA-PW:
TTR012-1EA:
TTR012-25EA:
TTR012-BULK:
試験成績書(COA)