Merck
HT151
Sigma-Aldrich
Biebrich緋酸フクシン溶液 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
マッソントリクロ-ム染色キット(カタログ番号HT15)のキット構成物です。
構成
0.9%ビ-ブリッヒスカ-レット、0.1%フクシンの1.0%酢酸溶液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT151-250ML:4548173949215
HT151-VAR:
HT151-250ML-KC:
HT151-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Martina Sandonà et al.
EMBO reports, 21(9), e50863-e50863 (2020-08-06)
We show that extracellular vesicles (EVs) released by mesenchymal cells (i.e., fibro-adipogenic progenitors-FAPs) mediate microRNA (miR) transfer to muscle stem cells (MuSCs) and that exposure of dystrophic FAPs to HDAC inhibitors (HDACis) increases the intra-EV levels of a subset of
Anthony Sinadinos et al.
PLoS medicine, 12(10), e1001888-e1001888 (2015-10-16)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most common inherited muscle disease, leading to severe disability and death in young men. Death is caused by the progressive degeneration of striated muscles aggravated by sterile inflammation. The pleiotropic effects of the mutant
Myeong-Hoon Kim et al.
Macromolecular bioscience, 14(7), 943-952 (2014-04-18)
Oleyl dextran-coated magnetic nanoclusters (ODMCs) are fabricated for the accurate detection of macrophage-rich atherosclerotic plaques using magnetic resonance (MR) imaging. Dextran is introduced to the cluster surface of magnetic nanocrystals (MNCs) through self-assembly using amphiphilic oleic acid-conjugated dextran (ODex) to