詳細
Bouin溶液は、非凝固性の黄色染色固定剤です。ピクリン酸成分を含むため、防腐剤として使用すると組織が収縮します。主に尿管鏡生検に使用されます。固定すると、組織の形態学的および核情報が保存されます。
アプリケーション
Bouin溶液は、以下に使用されています。
- 2光子励起蛍光(TPEF)および二次高調波発生(SHG)イメージング用ヒト肝生検組織試料の染色。
- 顕微鏡を使用して卵胞細胞を観察するためのラット卵巣の固定。
- 形態学的および組織学的分析のためのカニ生殖腺の固定。
飽和ピクリン酸、ホルムアルデヒド、酢酸で調製。 柔らかく繊細な構造を保存するための優れた固定剤です。様々な三重染色法における媒染剤として使用されます。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT101128-4L:4548173286778
HT101128-VAR:
HT101128-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maternal undernutrition significantly impacts ovarian follicle number and increases ovarian oxidative stress in adult rat offspring
Testing, 5(12), e15558-e15558 (2010)
Testis Maturation Stages of Mud Crab (Scylla olivacea) Broodstock on Different Diets
Sains Malaysiana, 47(3), 427-432 (2018)
Improving the interpretation of ureteroscopic biopsies: use of Bouin's fixative
BJU International, 108(9), 1373-1375 (2011)
Nonlinear optical microscopy: use of second harmonic generation and two-photon microscopy for automated quantitative liver fibrosis studies
Journal of Biomedical Optics, 13(6), 064010-064010 (2008)
DNA and RNA obtained from Bouin?s fixed tissues
Journal of Clinical Pathology, 58(3), 313-316 (2005)