Merck
P4006
Sigma-Aldrich
ホスホタングステン酸 水和物
reagent grade
別名:
タングストリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(W3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
2880.05 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
フォーム
powder
mp
~95 °C (lit.)
SMILES記法
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リンタングステン酸水和物はヘテロポリ酸です。
アプリケーション
リンタングステン酸水和物は、セチルトリメチルアンモニウムブロミド(CTAB)被覆金ナノロッドの透過型電子顕微鏡(TEM)造影のための染色剤として使用されています。
リンタングステン酸水和物は以下のものに使用することができます:
  • リンタングステン酸水和物ドープオルモシルハイブリッドネットワーク。
  • ニオブ担持リンタングステン酸(PTA)触媒。
  • 二酸化チタン(TiO2)ナノ粒子/リンタングステン酸(HPW)フィルム。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4006-500G:4548173950839
P4006-250G:4548173950815
P4006-VAR:
P4006-BULK:
P4006-100G:4548173950792
P4006-25G:4548173950822
P4006-H:
P4006-10G:4548173950808
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photoactive layer-by-layer films of cellulose phosphate and titanium dioxide containing phosphotungstic acid.
Ullah S, et al.
Applied Surface Science, 277, 111-120 (2013)
Preparation, characterization and photochromic behavior of phosphotungstic acid-ormosil nanocomposites.
Ferreira-Neto EP, et al.
Materials Chemistry and Physics, 153, 410-421 (2015)
Competitive Reaction Pathway for Site-Selective Conjugation of Raman Dyes to Hotspots on Gold Nanorods for Greatly Enhanced SERS Performance.
Huang H, et al.
Small, 10(19), 4012-4019 (2014)
Fabrication and characterization of heteropolyacid (H3PW12O40)/directly polymerized sulfonated poly (arylene ether sulfone) copolymer composite membranes for higher temperature fuel cell applications.
Kim YS, et al.
Journal of Membrane Science , 212(1), 263-282 (2003)
Shreyak Chaplot et al.
Journal of food protection, 82(5), 878-888 (2019-04-25)
Atmospheric cold plasma and peracetic acid-based hurdle approach for safety of poultry products was evaluated. Study demonstrates a significant synergetic approach to reducing Salmonella on raw poultry. Hurdle approach shows promising bacterial reduction but requires further optimization.
資料
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
プロトコル
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.