Merck
79560
Supelco
ホスホモリブデン酸 水和物
for microscopy
別名:
モリブドリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
1825.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
損失
21-23% loss on drying, 110 °C
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
NH4+: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphomolybdic acid hydrate (PAH) is yellow and crystallisable compound. It precipitates from potash, oxides of rubidium, caesium and thallium, ammonia and other nitrogenous organic alkaloids.
アプリケーション
PAH was used in preparing Mo-Al2O3 catalysts in an attempt to produce ultra-low sulphur diesel.
分子電池においてカチオン挿入電極として用いられる有機無機ハイブリッドの前駆物質。
その他情報
Review: of the folin phenol method for the quantitative determination of proteins
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79560-25G:
79560-100G:4548173371948
79560-VAR:
79560-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ultra-deep oxidative desulfurization of diesel fuel by the Mo/Al 2 O 3-H 2 O 2 system: The effect of system parameters on catalytic activity.
Garcia-Gutierrez, Jose Luis, et al.
Applied Catalysis A: General, 334, 366-373 (2008)
Chemical News
A new precipitant for Potash, 183-183 (1868)
Review of the Folin phenol protein quantitation method of Lowry, Rosebrough, Farr and Randall.
G L Peterson
Analytical biochemistry, 100(2), 201-220 (1979-12-01)
Jae-Jin Lee et al.
Current microbiology, 69(3), 286-291 (2014-04-22)
A Gram-negative, short-rod-shaped bacterial strain with gliding motility, designated as DG5A(T), was isolated from a rice field soil in South Korea. Phylogenic analysis using 16S rRNA gene sequence of the new isolate showed that strain DG5A(T) belong to the genus
Sathiyaraj Srinivasan et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 106(2), 271-278 (2014-05-23)
Strain SR-1(T), a Gram-positive, strictly-aerobic, short-rod shaped, non-motile bacterium, was isolated from a mountain soil collected in Seoul Women's University in South Korea. Growth occurred between 15 and 37 °C (optimum, 30 °C), at pH 6.0-9.0 (optimum, pH 7.0) and with 0-2 %