Merck
P2395
Sigma-Aldrich
ポンソーキシリジン
Dye content ≥60 %, Powder
別名:
アシッドレッド26, キシリジンポンソ-2R, キシリジンポンソー, ポンソー2R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N2Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
480.42
カラーインデックス番号:
16150
Beilstein:
5709350
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ポンソーキシリジン, Dye content ≥60 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥60%
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, red
εmax
18-22 at 503-508 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI Key
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポンソーキシリジンは、水に溶けやすい赤い粉末です。コチニール色素の代替として使用されます。
アプリケーション
ポンソーキシリジンは、Goldnerのトリコーム染色の一部として使用され、薄い切片を染色します。また、筋萎縮性側索硬化症組織工学皮膚モデル(ALS-TES)を染色するフクシン-ポンソー溶液の調製にも使用されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2395-VAR:
P2395-BULK:
P2395-50G:4548173962214
P2395-25G:4548173962207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
オレンジG certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
O7252
オレンジG
Kwok-Sui Leung, Wing-Hoi Cheung
A Practical Manual for Musculoskeletal Research (2008)
Early detection of structural abnormalities and cytoplasmic accumulation of TDP-43 in tissue-engineered skins derived from ALS patients
Bastien Pare
Acta Neuropathologica Communications, 3(5) (2015)
S.P. Sadtler
A hand-book of industrial organic chemistry (1891)
Shota Kurotsu et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(1), 79-88 (2014-04-29)
Idiopathic pulmonary fibrosis is thought to involve lung injury caused by reactive oxygen species (ROS), which in turn is followed by abnormal fibrosis. A transforming growth factor (TGF)-β1-induced increase in myofibroblast number plays an important role in this abnormal fibrosis.
Henriette Jülke et al.
Cell transplantation, 24(6), 1111-1125 (2013-12-18)
The purpose of this study was to evaluate the use of three different superparamagnetic iron oxide (SPIO) particles for labeling of ovine and equine bone marrow (BM)-derived multipotent stromal cells (MSCs) in vitro. MSCs were obtained from five adult sheep