Merck
02553
Sigma-Aldrich
ホスホモリブデン酸 溶液
ready-to-use spray and plunge reagent, for chromatography
別名:
モリブドリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(Mo3O10)4]
CAS番号:
分子量:
1825.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for chromatography
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phosphomolybdic acid solution (PMA), a ready-to-use spray solution is a component of Masson′s trichrome stain. It functions as a mordant, forming a bridge between the substrate and the primary dye.
アプリケーション
ホスホモリブデン酸溶液は、薄層クロマトグラフィー(TLC)や高性能薄層クロマトグラフィー(HPTLC)により分離されるステロイド、アルカロイド、抗酸化剤、テルペンなどの可視化にすぐに使用できるスプレーです。また、Massonトリクローム染色の構成成分でもあります。
ピクトグラム
FlameFlame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02553-BULK:
02553-500ML:4548173100937
02553-VAR:
02553-100ML:4548173100920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oleg Zui et al.
Talanta, 78(3), 1185-1189 (2009-03-10)
Interaction of luminol with phosphomolybdic, phosphovanadomolybdic and silicomolybdic acids was studied by examination of chemiluminescence spectra, measurement of ESR spectra, investigation of reaction order, and elucidation of inhibition effects. A scheme of the reaction mechanism is proposed.
B Simonovska et al.
Journal of chromatography. A, 903(1-2), 219-225 (2001-01-12)
A high-performance thin-layer chromatographic (HPTLC) method for the determination of the two main potato glycoalkaloids, alpha-chaconine and alpha-solanine, in different parts of the potato plant, is described. Samples were extracted with diluted aqueous acetic acid containing the ion-pairing reagent 1-pentanesulfonic
Rubel Chakravarty et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 82-91 (2011-12-27)
Barium-137m availed from a (137)Cs/(137m)Ba generator is an attractive industrial radiotracer for liquid flow rate measurement owing to its short half-life (T(1/2)=2.5 min) and emission of highly energetic gamma radiation (E(γ)=661.7 keV). Ammonium molybdophosphate (AMP) impregnated alumina microspheres (AMP-Al(2)O(3)), an
Dawei Fan et al.
Journal of colloid and interface science, 351(1), 151-155 (2010-08-19)
Hybrid films composed of oppositely charged Keggin-type 12-molybdophosphoric acid H(3)PMo(12)O(40).nH(2)O (PMo(12)) and water-soluble cationic meso-tetra (N-methyl-4-pyridyl) porphinetetratosylate (TMPyP) were fabricated onto silicon and ITO substrates by a layer-by-layer (LbL) self-assembly technique. The LbL films were characterized by UV-vis spectroscopy, X-ray
Maher Mahmoud El-Hashash et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(3), 361-367 (2010-12-08)
In the present study, antioxidant activity of methanolic extracts of the leaves of seven Egyptian Cassia species was investigated using two methods, the phosphomolyb-date method and 1,1 diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) scavenging activity method.· The results revealed that C. glauca is