Merck
221856
Sigma-Aldrich
ホスホモリブデン酸 水和物
ACS reagent
別名:
モリブドリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS番号:
分子量:
1825.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
形状
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.01% insolubles
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES記法
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
りんモリブデン酸水和物は、二硫化モリブデン(MoS2)還元グラフェン酸化物(RGO)複合材料の合成に使用でき、ナトリウムイオン電池の電極として使用できる可能性があります。ディーゼル燃料のジベンゾチオフェン酸化の酸化剤として、過酸化水素存在下で触媒前駆物質として使用することもできます。
電池の陽イオン挿入電極として応用可能な有機-無機ハイブリッド電気活性材料の調製に使用されます。
分子電池においてカチオン挿入電極として用いられる有機無機ハイブリッドの前駆物質。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221856-5KG:
221856-100G:4548173958026
221856-VAR:
221856-25G:4548173958033
221856-BULK:
221856-5G:4548173958040
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
MoS2-reduced graphene oxide composites via microwave assisted synthesis for sodium ion battery anode with improved capacity and cycling performance
Qin W, et al
Electrochimica Acta, 153 (2015)
Oxidation reactivities of dibenzothiophenes in polyoxometalate/H 2 O 2 and formic acid/H 2 O 2 systems
Te M, et al
Applied Catalysis A: General, 219(1), 267-280 (2001)
Ultra-deep oxidative desulfurization of diesel fuel by the Mo/Al2O3-H2O2 system: The effect of system parameters on catalytic activity.
Garcia-Gutierrez JL, et al.
Applied Catalysis A: General, 334(1), 366-373 (2008)
Ion transport in some solid state proton conducting composites studied from volta cell emf and complex impedance spectroscopy.
Lakshmi N and Chandra S.
Bulletin of Materials Science, 25(3), 197-201 (2002)
Lira-Cantu, M. Gomez-Romero, P.
Chemistry of Materials, 10, 698-698 (1998)