Merck
319279
Sigma-Aldrich
ホスホモリブデン酸 溶液
20 wt. % in ethanol
別名:
モリブドリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3[P(Mo3O10)4]
CAS番号:
分子量:
1825.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
20 wt. % in ethanol
密度
0.94 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI Key
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リンモリブデン酸溶液は、触媒作用膜リアクタにおける低級アルカンの酸化のための超酸膜として使用するための支持されたリンモリブデン酸膜の調整に使用されます。
ピクトグラム
FlameFlame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.0 °F - closed cup
引火点(℃)
12.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319279-100ML:4548173928128
319279-6X500ML:
319279-10L:
319279-4X100ML:
319279-500ML:4548173928135
319279-BULK:
319279-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Innovative membrane based process for the selective oxidation of light alkanes assisted by the Fenton
Espro, C, et al.
Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 5(1), 66-72 (2010)
Rubel Chakravarty et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 82-91 (2011-12-27)
Barium-137m availed from a (137)Cs/(137m)Ba generator is an attractive industrial radiotracer for liquid flow rate measurement owing to its short half-life (T(1/2)=2.5 min) and emission of highly energetic gamma radiation (E(γ)=661.7 keV). Ammonium molybdophosphate (AMP) impregnated alumina microspheres (AMP-Al(2)O(3)), an
Dawei Fan et al.
Journal of colloid and interface science, 351(1), 151-155 (2010-08-19)
Hybrid films composed of oppositely charged Keggin-type 12-molybdophosphoric acid H(3)PMo(12)O(40).nH(2)O (PMo(12)) and water-soluble cationic meso-tetra (N-methyl-4-pyridyl) porphinetetratosylate (TMPyP) were fabricated onto silicon and ITO substrates by a layer-by-layer (LbL) self-assembly technique. The LbL films were characterized by UV-vis spectroscopy, X-ray
Maher Mahmoud El-Hashash et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(3), 361-367 (2010-12-08)
In the present study, antioxidant activity of methanolic extracts of the leaves of seven Egyptian Cassia species was investigated using two methods, the phosphomolyb-date method and 1,1 diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) scavenging activity method.· The results revealed that C. glauca is
Rasha M El-Nashar et al.
Analytica chimica acta, 730, 99-111 (2012-05-29)
This work offers construction and comparative evaluation the performance characteristics of conventional polymer (I), carbon paste (II) and carbon nanotubes chemically modified carbon paste ion selective electrodes (III) for meclofenoxate hydrochloride are described. These electrodes depend mainly on the incorporation