Merck
240338
Sigma-Aldrich
2-ピロリジノン
≥99%
別名:
2-ピロリドン, ブチロラクタム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO
CAS番号:
分子量:
85.10
Beilstein:
105241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.9 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
溶解性
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI Key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CCl4中の水素結合しているラクタム2-ピロリジノンのFT-IRスペクトルが調べられました
アプリケーション
2-ピロリジノンは、ポリビニルピロリドン(PVP)、 (±)-タシロミン、(±)-テトラポネリンT4、(+)-リシオカルピン A および B の合成の出発物質として使用されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
240338-50G:
240338-VAR:
240338-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photocatalyzed degradation of polymers in aqueous semiconductor suspensions: V. Photomineralization of lactam ring-pendant polyvinylpyrrolidone at titania/water interfaces.
Horikoshi S, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 138(1), 69-77 (2001)
Intramolecular Additions of Various ?-Nucleophiles to Chemoselectively Activated Amides and Application to the Synthesis of (?)-Tashiromine.
Belanger G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(2), 704-712 (2006)
Electrophilic Activation of Lactams with Tf2O and Pyridine: Expedient Synthesis of (?)-Tetraponerine T4.
Charette A B, et al.
Organic Letters, 7(24), 5401-5404 (2005)
Application of enantioselective radical reactions: synthesis of (+)-ricciocarpins A and B.
Sibi MP and He L
Organic Letters, 6(11), 1749-1752 (2004)
Xueying Sun et al.
Cancer gene therapy, 12(1), 35-45 (2004-10-16)
The success of surgery to remove primary tumors can be compromised by the subsequent outgrowth of metastases. It is recognized that primary tumors secrete antiangiogenic factors that suppress the outgrowth of their daughter metastases. In accord we show here that