281662
ジエチレングリコールジメチルエーテル
anhydrous, 99.5%
別名:
2-メトキシエチルエーテル, ジグリム, ジメチルジグリコール, ビス(2-メトキシエチル)エーテル
About This Item
おすすめの製品
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
370 °F
expl. lim.
17.4 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 水素化トリ-テルト-ブトキシアルミニウムリチウムを使用した塩化3,5-ジニトロベンゾイル還元による3,5-ジニトロベンズアルデヒドの合成。
- ヨードアレンと 4-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリメチルシリロキシ)エチル]モルフォリンの銅触媒交差カップリングで対応するトリフルオリメチルアレーンを生成。
- ヒドロホウ素化-アミノ化反応によりオレフィン(±)-α(-ピネンなど)を一級アミン(3-ピナンアミン)に変換。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
281662-18L:
281662-100ML:
281662-4X2L:
281662-BULK:
281662-PZ:
281662-2L:
281662-VAR:
281662-6X1L:
281662-20L:
281662-1L:
281662-8L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper(I)-Phen Complex