アプリケーション
六フッ化リン酸ナトリウム(SHFP)は、 ナトリウムイオン電池用の電解質を調製する前駆体として 使用できます。
SHFP結合アンバーライト樹脂は、 ベンズイミダゾールおよびキノキサリンを合成する 触媒として使用できます。
また、食塩水中の無機種の測定で、イオン対試薬としても使用できます。
SHFP結合アンバーライト樹脂は、 ベンズイミダゾールおよびキノキサリンを合成する 触媒として使用できます。
また、食塩水中の無機種の測定で、イオン対試薬としても使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
208051-10G:4548173931111
208051-BULK:
208051-VAR:
208051-50G:4548173931135
208051-250G:4548173931128
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of an in situ solvent formation microextraction and preconcentration method based on ionic liquids for the determination of trace cobalt (II) in water samples by flame atomic absorption spectrometry
Arabian Journal of Chemistry (2012)
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(20), e1703717-e1703717 (2018-04-17)
Na metal anode attracts increasing attention as a promising candidate for Na metal batteries (NMBs) due to the high specific capacity and low potential. However, similar to issues faced with the use of Li metal anode, crucial problems for metallic
The Analyst, 140(17), 6015-6024 (2015-07-21)
An efficient aptasensor was developed in which graphene oxide (GO) was employed as an indicator for both electrochemical impedance spectroscopy and electrochemiluminescence (ECL) signal generation. The aptasensor was fabricated by self-assembling the ECL probe of a thiolated adenosine triphosphate binding