詳細
ヘキサフルオロリン酸銀は、スルフィミド化、アルデヒドからアルコールへの水素付加、およびカルボン酸によるアルキンのヒドロアシルオキシ化の触媒として使用できます。
アプリケーション
新しい工学材料という目標に向けたネットワーク構造に対するリガンドの影響の研究に用いる、銀3,3′-ジシアノジフェニルアセチレン配位ネットワークの調製に使用されます。Ag(I)錯体の超分子ネットワークの調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227722-BULK:
227722-250MG:
227722-VAR:
227722-1G:4548173119953
227722-50G:4548173119960
227722-10G:4548173119946
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gold (I)-catalyzed addition of carboxylic acids to alkynes
The Journal of Organic Chemistry, 75, 7928-7931 (2010)
Silver-Catalyzed Hydrogenation of Aldehydes in Water
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52, 11871-11874 (2013)
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 4093-4093 (2007)
Silver-Catalyzed Enantioselective Sulfimidation Mediated by Hydrogen Bonding Interactions
Angewandte Chemie (International Edition in English), 133, 7999-8005 (2021)
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.